Merck
3D tisk pevných perorálních lékových forem
Pevné lékové formy, které se tisknou na 3D tiskárnách.
Inovativní technologie, zcela nové možnosti – trojrozměrný (3D) tisk umožňuje nové přístupy, zejména v kontextu výroby léčiv. 3D tisk, označovaný také jako aditivní výroba, se zaměřuje na dvě aktuální témata farmaceutického průmyslu: personalizovanou medicínu a výrobu na zakázku. Ve skutečnosti se objevuje trend odklonu od hromadné výroby ve prospěch personalizovanějších řešení. Důvodem je silná poptávka po lepších léčebných možnostech, které odpovídají individuálním potřebám pacientů, zejména u dětských a geriatrických pacientů. Ale to není vše: 3D tisk může být klíčem i ke zkrácení doby vývoje léčiv tím, že v raných fázích poskytuje materiál pro klinické studie.
Aby však bylo možné plně využít potenciál této vysoce digitalizované technologie, jsou zapotřebí specializované pomocné látky – stejně jako integrace inteligentních aplikací pro samooptimalizaci nebo automatizovaný vývoj lékových formulací.
Zjistěte, jak můžete zvýšit produktivitu a výkonnost
A yellow grid on a purple background, representing a polymeric matrix.
Spray of powder and liquid in front of a yellow background.
Schematic graph showing how the active ingredients is being loaded on the surface and into the pores of mesoporous silica.
Výrazné zvýšení rozpustnosti a stabilizace
Naše řada polymerů z polyvinylalkoholu Parteck® MXP s vysokou tepelnou stabilitou je optimální pro celou řadu aditivních výrobních procesů, zejména pro technologie založené na tavení, jako je pokročilé nanášení kapkami roztaveného materiálu.
Meglumin – dvě kvality, mnoho použití
Organická báze meglumin může být použita jako protion k vytvoření soli s účinnou látkou (API) nebo jako funkční pomocná látka ke zvýšení rozpustnosti API, zlepšení stability API a úpravě hodnoty pH. Vyberte si kvalitu:
Plastifikátory usnadňují přípravu receptur
Plastifikátory lze použít ke snížení teploty zpracování, což usnadňuje přípravu formulací s tepelně labilními účinnými látkami.
Naše řada plastifikátorů vhodných pro technologie 3D tisku zahrnuje:
Naši produktovou nabídku doplňuje program Emprove® s komplexní dokumentací, která vám pomůže urychlit uvedení produktu na trh. Naše produkty splňují požadavky hlavních lékopisů, je-li to relevantní.