Přejít k obsahu
Testování genetické stability
Testování genetické stability
Testování genetické stability (stability buněčných linií) je klíčovou součástí charakterizace produkčních buněčných bank a má zásadní význam pro udržení kvality biologických látek získaných z buněčných kultur bakterií, kvasinek a savců. Provádění studií genetické stability ověřuje, že expresní systém neprošel žádnými změnami, které by ovlivnily integritu produktu.  
Provádí se ve fázi 3 s použitím hlavní buněčné banky (MCB) nebo na konci výroby/u limitu buněk (EOP/CAL), genetická stabilita se potvrzuje pomocí různých metod:
  • Analýza restrikčních enzymů pomocí Southern Blotu
  • Počet kopií genu pomocí QPCR
  • Expresní sekvenování kazet
  • Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) - mapování genů
  • Karyologie - klasická & spektrální
Kontaktujte naše odborníky  pro testování genetické stability podle vašich potřeb.