Merck
DomůKlonování a expresetac vektory pro vysokou úroveň bakteriální exprese
tac vektory pro vysokou úroveň bakteriální exprese
Regiony MCS
tac Vektory pro bakteriální expresi na vysoké úrovni
  • Možnosti cytoplazmatické exprese nebo sekrece
  • FLAG® vektory pro vysoce citlivou detekci a purifikaci pomocí ANTI-FLAG® protilátek, pryskyřic a destiček
  • MAT™ vektory pro vysoce kvalitní purifikaci pomocí pryskyřic HIS-Select™ a 96jamkových destiček
  • N- nebo C-koncové fúze
  • Vektory SHIFT™ pro expresi ve všech třech čtecích rámcích
  • Enterokinázové odstranění N-koncových značek FLAG
  • Expression kits available
tac Vlastnosti vektoru
Bakteriální .tac promotorové vektory umožňují expresi, detekci a purifikaci rekombinantních fúzí FLAG a MAT (Metal Affinity Tag) v E. coli. Tyto vektory nabízejí možnost volby periplazmatické (+ompA) nebo cytoplazmatické exprese amino- nebo karboxy-terminálně značených fúzí. tac expresní vektory poskytují rezistenci vůči ampicilinu pro snadnou selekci pozitivních transformantů. Vektory navíc obsahují transkripční terminátor T1T2, původ replikace pMB1(derivát pBR322), původ f1 a gen lacI pro potlačení tac promotoru. Vektory využívající silný promotor tac (hybrid E. coli trp a lac promotory) nabízejí hladiny exprese proteinu přesahující 10 mg/l kultury při použití IPTG jako de-represoru. Tyto vektory lze použít k expresi proteinu v jakémkoli zavedeném E. coli expresním hostiteli.
MAT Tag
Tag MAT neboli Metal Affinity Tag (HNHRHKH) byl vytvořen pro purifikaci rekombinantních fúzních proteinů MAT pomocí HIS-Select Nickel and Cobalt Affinity Gels. Produkty HIS-Select umožňují vysoce selektivní purifikaci fúzních proteinů značených histidinem, jako jsou fúzní proteiny MAT. Mnoho našich nejnovějších vektorů využívá značku MAT, často v kombinaci se známou značkou FLAG. Vektory obsahující značku MAT jsou nabízeny ve formátech pro značení na N-konci nebo na C-konci.
Vektory SHIFT
Vektory FLAG-SHIFT jsou k dispozici pro sekvence, u nichž není přesně definován amino-terminál. Tyto vektory obsahují sekvenci "shift", která umožňuje expresi inzertu ve všech třech čtecích rámcích, tedy bez ohledu na čtecí rámec, ve kterém byl původně klonován.
Odstranění značek FLAG z enterokinázy
Rozpoznávací sekvence pro enterokinázu, Asp-Asp-Asp-Asp-Lys, se nachází na C-konci epitopové značky FLAG. Odstranění FLAG je možné u všech fúzních proteinů obsahujících N-koncovou sekvenci FLAG. Fúzní proteiny s dvojitou značkou lze také štěpit enterokinázou za účelem odstranění jedné nebo více značek v závislosti na poloze FLAG v sekvenci proteinu.