Kryokonservierung
Wir bieten ein breites Sortiment an Kryogenie-Werkzeugen und -Zubehör an, darunter Gefrierröhrchen, Fläschchen, Gestelle, Etiketten, Marker, Aufbewahrungsboxen und Handschuhe. Unsere Kryoprodukte eignen sich für den Einsatz in Autoklaven, Gefrierschränken, beim Umgang mit flüssigem Stickstoff, Sauerstoff oder Helium aus kryogenen Atmosphären, in Kühlräumen, Schockfrostern, beim Abfüllen kryogener Flüssigkeiten sowie beim Umgang mit Trockeneis. Wir bieten ein vielfältiges Sortiment an Kryozubehör für Forschungs- und klinische Anwendungen, darunter Genetik-, Biotech- und Pharmalabore, Fertilitätskliniken und andere Branchen.
Products
Cryo-Handschuhe®
Wählen Sie aus unserem Sortiment an wasserabweisenden Kryo-Handschuhen in verschiedenen Größen, die Ihnen bei der Arbeit in extremen Umgebungen (-160 bis 150 °C) hervorragenden Wärmeschutz, Flexibilität und Fingerfertigkeit bieten.
- Das Modell bietet zusätzliche Wärme und Komfort
- Übergroß geschnitten für bessere Isolierung
- Beständig gegen Lösungsmittel/Chemikalien
- Atmungsaktiv und antistatisch
- Maschinenwaschbares und trocknergeeignetes Innenfutter
- Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 1000
- Asbestfrei
Lagerregale und Gefrierboxen
Wir führen ein umfangreiches Sortiment an robusten Regalen und Gefrierboxen für die Organisation Ihres Kryomaterials. Wählen Sie aus beliebten Marken wie Arctic Squares®, BRAND®, Corning®, Nalgene®, Nunc®, TrueNorth® und vielen anderen.
- Die Gestelle sind stapelbar und verfügen über alphanumerische Positionierungen.
- Die Materialien reichen von Karton bis hin zu Edelstahl.
- Erhältlich in verschiedenen Farben und Ausführungen.
Kryo-Etiketten und Marker
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an strapazierfähigen Etiketten und Markern von Diversified Biotech an, darunter Cryo-tags™, Cryo-babies™, Tough Tags™, Tough-Spots™ und weitere. Diese Etiketten ermöglichen eine farbige, chemisch inerte und temperaturbeständige Kennzeichnung auf den meisten Kunststoffen, Glas und Metallen, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung der Materialien kommt. Das Sortiment umfasst auch speziell entwickelte Laser-Kryo-Tags für eine einfache Bedruckbarkeit.
Kryo-Fläschchen und Kryo-Röhrchen
Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Kryoröhrchen und -fläschchen an, die zum Schutz und zur Lagerung biologischer Proben sowie menschlicher oder tierischer Zellen bei niedrigen Temperaturen in der Gasphase von flüssigem Stickstoff entwickelt wurden. Unsere nicht-zytotoxischen und pyrogenfreien Kryo-Lagerröhrchen sind steril, temperaturbeständig und selbststehend. Wir garantieren bei unseren Fläschchen ein Außengewinde und absolute Gasdichtheit ohne Verwendung einer Silikondichtung.
Sonstiges Kryo-Zubehör
Von Flüssigstickstoff-Dewars bis hin zu Kryozangen bieten wir die erforderlichen Werkzeuge für eine sichere und effiziente Arbeit in der Kryoumgebung an.
- Kryokonservierungszangen ermöglichen die einfache Handhabung von Kryokonservierungsröhrchen, Fläschchen und anderen kleinen Gegenständen.
- TrueNorth® Cool Containers können zum Kühlen temperaturempfindlicher Proben mit Eis und Eis-Salz-Mischungen verwendet werden.
- TrueNorth® Mini-Kühler sind mit einem isolierenden Gel gefüllt und wurden entwickelt, um PCR-Reagenzien, Enzyme und andere biochemische Reagenzien während der Arbeit am Labortisch kühl zu halten.
- Die kryogenen Dewars der Worthington Liquid Dewar (LD)-Serie sind für die Lagerung und Entnahme kleinerer Mengen von flüssigem Stickstoff konzipiert.
- Die kryogenen Kühlschränke der Worthington Laboratory System (LS)-Serie sind speziell für die Lagerung von Fläschchen in praktischen, kastenförmigen Aufbewahrungsregalen konzipiert.
Weiterführende Ressourcen
- Artikel: Tipps zum Einfrieren von Zellkulturen
Befolgen Sie die bewährten Verfahren für die Kryokonservierung? Wir haben tolle Tipps zum Schutz Ihrer Zellen.
- Artikel: CryoStor®-Kryokonservierungsprotokoll
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.