Merck
KezdőlapSupportSzámológépek és alkalmazásokÁramlási sebesség-átváltó
Áramlási sebesség-átváltó
A folyadék térfogatáramát úgy definiáljuk, mint az adott keresztmetszeti területen időegység alatt áthaladó folyadék térfogatát. A keresztmetszeti terület az a terület, amelyen keresztül a folyadék áramlik. A térfogatáramot néha „szabványos köbcentiméter/perc” (sccm) mértékegységben fejezik ki. Csövön keresztül történő áramlás esetén az áramlási sebesség állandó. A térfogatáram képlete a következő:
Q=V/t
Q az áramlási sebesség
V a térfogat
t az idő
Használja az alábbi számológépet egy ismert térfogatáram különböző mértékegységekre történő átváltásához.