Merck
Nyomaték-átváltó
A nyomaték az a erő, amely egy tárgyat egy tengely körül forgásba hoz. A nyomaték a lineáris erő forgásirányú megfelelője, amelyet forgási erőnek vagy forgatóhatásnak is neveznek.
Hogyan számolják ki a nyomatékot?
A nyomatékot az erő és a távolság szorzataként számítjuk ki az alábbi képlet szerint:  
 τ = r × F
Tau a nyomatékvektor
r a helyzetvektor
F az erővektor
Használja az alábbi számológépet, hogy a nyomaték ismert értékét különböző mértékegységekre konvertálja.