Merck
Térfogat-átváltó
A térfogatot úgy definiáljuk, mint egy határfelület által körülzárt vagy egy tárgy által elfoglalt háromdimenziós teret. A különböző háromdimenziós terek térfogatának képlete a következő:
Kocka: a³; ahol a az egyes oldalak hossza
Téglatest: l × w × h
Gömb: 4/3 π r³
Henger: π × r² × h
Kúp: 1/3 π × r²
Használja az alábbi számológépet, hogy egy ismert térfogatot különböző mértékegységekre konvertáljon.