Merck
KezdőlapPolimeráz láncreakció alkalmazásokStandard fordított átírási protokoll
Standard fordított átírási protokoll
Reverz transzkripció
A reverz transzkripció (RT) az RNS cDNS-é történő átalakítása egy reverz transzkriptáz enzim és dNTP-k segítségével.
Az RT lépés elvégezhető teljes RNS-en úgy, hogy a mintában lévő összes RNS-transzkriptumot reprezentáló globális cDNS készüljön (általában kétlépéses protokoll segítségével), vagy génspecifikus megközelítésben úgy, hogy csak az érdekes RNS-t alakítjuk át cDNS-vé (általában egylépéses protokollt követve).
A következő kísérletek alap RT protokollként használhatók, amelyek az egyedi igényeknek megfelelően módosíthatók. A cDNS-t vagy kétlépéses eljárással szokás előállítani, a cDNS-nek a PCR/qPCR-hez való hozzáadása előtti utólagos hígításával, vagy egylépéses reakciót kell készíteni, ahol mindkét folyamatot egymás után végzik el.
Készülékek
  • Szokásos PCR-műszer vagy fűtőblokk
  • Lamináris áramlású elszívó az RT beállításához (opcionális)
Reagensek
  • RNS (törzsoldat kb. 1 μg/μL).
  • ReadyScript® kétlépéses cDNS-szintézis készlet (RDRT). Alternatív reverz transzkripciós kitek is használhatók oligo-dT primerekkel és/vagy random primerekkel együtt.
  • PCR minőségű víz: PCR minőségű víz (W1754 vagy W4502) 20 ml-es aliquotként; fagyassza le; minden reakcióhoz használjon friss aliquotot.
Kellékek
  • Szteril szűrő pipette-tips
  • Steril 1.5 ml-es csavaros tetejű mikrocentrifugacsövek (CLS430909)
  • PCR csövek és lemezek, válasszon egyet a kívánt formátumnak megfelelően:
    - Egyedi vékonyfalú 200 μL-es PCR-csövek (Z374873 vagy P3114)
    - Lemezek
      - 96 lyukú lemezek (Z374903)
    .br>   - 384 lyukú lemezek (Z374911)
    - Lemezzárók vagy kupakok
      - ThermalSeal RTS™ tömítőfóliák (Z734438)
     ThermalSeal RTS™ tömítőfóliák (Z734438)
      - ThermalSeal RT2RR™ fólia (Z722553)
Módszer
Előkészítés
  1. Tegye a ReadyScript® kit összetevőit és az RNS-mintákat jégre.
  2. Keverje össze, majd rövid centrifugálással gyűjtse össze a tartalmát a cső alján.
Reakció
  1. Határozza meg a szükséges reakciók számát, beleértve a kontrollokat is. Számítsa ki az összes reakcióhoz szükséges egyes komponensek térfogatát (a pipettázási hibákra 10% többletet hagyjon jóvá), és kombinálja a reagenseket a P10-26. táblázat szerint, 0,2 ml-es csövek vagy jégen álló 96 lyukú lemez segítségével. Ha PCR-lemezt használ, kövesse a lemez sémáját, hogy a reagenseket a megfelelő lyukakba adagolja.
  1. Az egyes reakciók lezárása után óvatosan keverje össze a tartalmat. Rövid centrifugálással gyűjtse össze a komponenseket a reakciócső alján.
  2. Inkubálja a reakcióelegyet a P10-27. táblázat szerint.
  1. A cDNS-szintézis befejezése után az első szálas reakcióból 1:5-1:10 arányban (2-4 μL) használjon fel a PCR-amplifikációhoz.  
    Megjegyzés: ReadyScript® reagensek használata esetén 2-4 μL hígítatlan cDNS adható a PCR-hez anélkül, hogy gátlást okozna. Ha szükséges, a cDNS termék 10 mM Tris- HCl (pH 8,0), 0,1 mM EDTA-val hígítható és -20 °C-on tárolható.