Pilih Ukuran
About This Item
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
autoignition temp.
410 °C
quality
E 421
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
(see specification)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
164-169 °C
solubility
213 g/L
application(s)
3D printing
continuous manufacturing
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tableting
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Features and Benefits
- High compactibility at low compression forces
- Rapid disintegration and fast dissolution
- High dilution potential
- Non-hygroscopic, exceptionally low content of reducing sugars
- Uniform doses with homogenous distribution
Legal Information
Kelas Penyimpanan
11 - Combustible Solids
Titik Nyala (°F)
Not applicable
Titik Nyala (°C)
Not applicable
Tetap patuh terhadap GMP dengan menggunakan Program Emprove®
Mempercepat kualifikasi, menjaga kepatuhan, dan menghemat waktu dengan Emprove® Dossiers.
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Daftar gratis dan akses Emprove® Dossiers dalam beberapa menit. Tingkatkan paket langganan Anda untuk membuka kunci konten tingkat lanjut dan yang disesuaikan di Emprove® Suite
Not finding what you are looking for? Kunjungi halaman Bantuan Program Emprove®.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kesulitan Menemukan Produk atau Nomor Lot/Batch Anda?
Cara Menemukan Nomor Produk
Nomor produk digabungkan dengan Ukuran/Kuantitas Kemasan saat ditampilkan di situs web (contoh: T1503-25G). Harap pastikan Anda HANYA memasukkan nomor produk di kolom Nomor Produk (contoh: T1503).
Contoh
Contoh tambahan:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
masukkan sebagai 1.000309185)
Mengalami masalah? Jangan ragu untuk menghubungi Layanan Teknis Untuk bantuan