Pengumpulan Sampel Laboratorium
Manajemen sampel adalah kunci untuk laboratorium yang efisien. Solusi pengumpulan dan penyimpanan sampel harus dipilih berdasarkan jenis sampel, aplikasi, dan kebutuhan penanganan. Solusi cerdas memfasilitasi identifikasi, penelusuran, dan pemulihan sampel sekaligus menawarkan desain ergonomis untuk kenyamanan dan keamanan. Kami menawarkan berbagai solusi penyimpanan sampel dan penyimpanan laboratorium termasuk botol, tabung, botol, botol, tas, tas, piring, rak, dan film penyegel untuk melindungi sampel Anda dan memenuhi kebutuhan penyimpanan laboratorium Anda. Kami juga menyediakan pinset dan penjepit, spatula dan sendok laboratorium, serta pengangkat, penyebar, dan saringan sel untuk pengumpulan sampel yang efisien.
Products
Vial
Vial dapat digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan sampel serta tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk dengan berbagai penutup untuk pengawetan dan pemulihan sampel. Botol kaca lebih tahan terhadap suhu yang lebih tinggi dan biasanya lebih lembam secara kimiawi, sehingga kompatibel dengan deterjen dan pelarut yang keras. Botol plastik tidak mudah pecah dan tersedia dalam beberapa bahan untuk meningkatkan kompatibilitas bahan kimia dan kemampuan autoklaf. Kedua jenis botol ini tersedia dalam versi steril dan non-steril. Botol berwarna bening untuk memudahkan visualisasi sampel atau terbuat dari kaca kuning atau plastik berwarna untuk sampel yang sensitif terhadap cahaya. Tutup berwarna memungkinkan identifikasi sampel dengan cepat.
Tabung
Tabung digunakan untuk pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengujian sampel padat atau cair. Meskipun beberapa tabung dirancang untuk penggunaan umum, tabung khusus aplikasi termasuk tabung reaksi, tabung kultur, tabung sentrifugasi, tabung mikrosentrifugasi, tabung PCR, dan tabung kriogenik dirancang untuk memenuhi persyaratan suhu, gaya, kemandulan, dan kompatibilitas bahan kimia tertentu. Berbagai jenis bahan tabung kaca dan plastik dapat dipilih berdasarkan daya tahan, kelembaman, dan karakteristik lainnya. Tabung dengan dasar bundar dan dasar kerucut dapat meningkatkan pemulihan sampel. Tabung sekali pakai dan dapat digunakan kembali tersedia berdasarkan kebutuhan kenyamanan dan keamanan. Tutup sekrup memberikan keamanan ekstra dalam mencegah kebocoran dan tumpahan. Penutup steker dan penutup jepret memfasilitasi manipulasi tabung yang lebih mudah.
Botol paling sering digunakan untuk menyimpan bahan kimia, pelarut, dan cairan lainnya, dan tersedia dalam bentuk tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan, keamanan, dan penyimpanan. Botol dibuat dari kaca agar tidak lembam atau berbagai plastik yang memiliki kompatibilitas bahan kimia yang berbeda. Kaca bening atau plastik alami memungkinkan visibilitas maksimum. Kaca berwarna kuning dan plastik buram direkomendasikan untuk bahan yang peka terhadap cahaya. Botol dapat sekali pakai atau terbuat dari bahan yang mendukung kemampuan autoklaf atau pembersihan untuk digunakan kembali sesuai kebutuhan.
Kantong sampel yang disterilkan Whirl-Pak® sangat ideal untuk makanan dan minuman, produk susu, air, medis, kedokteran, kedokteran hewan, lingkungan, tanah, dan pasar industri serta pengambilan sampel permukaan, ilmu forensik, genetika, biomedis, dan farmasi. Tas Whirl-Pak® telah menjadi tas pengambilan sampel tepercaya para profesional selama 60 tahun dan menawarkan tab penutup anti-tusukan, kemandulan yang terjamin, identifikasi yang mudah, dan penutup anti bocor yang dapat Anda andalkan.
Pinset dan Spatula
Pinset dan tang laboratorium adalah alat kecil yang berguna di berbagai laboratorium dan lingkungan kerja lainnya untuk memegang dan memanipulasi benda-benda kecil atau halus. Pinset dan tang tersedia dalam berbagai ukuran, gaya, dan variasi desain:
- Dengan ujung runcing, tumpul, bulat, melengkung, bersudut, atau datar
- Dengan permukaan bagian dalam yang polos atau bergerigi untuk cengkeraman ekstra
- Dengan gagang tipe gunting
- Dengan dimensi yang ditentukan untuk pekerjaan yang presisi
- Dengan gagang atau ujung yang dilapisi busa atau silikon untuk cengkeraman ekstra
- Dengan lapisan PTFE lembam untuk mencegah kontaminasi, goresan, atau kerusakan pada sampel yang sensitif
Spatula tersedia dalam berbagai ukuran dan gaya yang didesain untuk memecah, mengikis, mengambil, dan memindahkan padatan, serbuk, butiran, atau bahan kimia lainnya. Spatula laboratorium dibuat dengan gagang dengan panjang yang bervariasi, dengan salah satu atau kedua ujungnya dibuat menjadi ujung perkakas dengan berbagai bentuk atau desain tergantung pada aplikasi yang diinginkan.
Rak
Rak digunakan untuk menopang, menata, dan menyimpan berbagai jenis peralatan gelas, peralatan laboratorium, dan barang lainnya. Rak laboratorium tersedia untuk pipet, tabung reaksi, tabung mikro, botol, cawan petri, cawan petri, lempeng mikro, dan peralatan laboratorium lainnya. Rak terbuat dari berbagai bahan termasuk logam polos dan logam berlapis epoksi, kayu, dan berbagai plastik. Rak untuk tabung reaksi dan tabung mikro memiliki bukaan dengan berbagai ukuran untuk mengakomodasi diameter tabung tertentu.
Microplates
Microplates adalah pelat multi-sumur yang digunakan untuk penyimpanan sampel, uji biokimia dan seluler, dan metode analitik. Tutup, film, selotip, tutup, atau alas dapat digunakan untuk menutup pelat selama pemrosesan, inkubasi, atau penyimpanan. Pelat harus dipilih berdasarkan:
- Bahan: Pelat mikro biasanya terbuat dari kaca atau plastik. Pelat mikro dengan dasar kaca memiliki sifat optik yang sangat baik dan biasanya digunakan untuk aplikasi pencitraan sel dengan konten tinggi. Pelat dengan dasar plastik dapat digunakan untuk berbagai aplikasi fluoresensi, kolorimetri, kultur sel, dan pencitraan sel. Pelat olefin siklik terbuat dari polimer yang mendukung kepatuhan sel dan menawarkan sifat optik yang mirip dengan kaca.
- Nomor sumur: Pelat tersedia dalam format 24-, 96-, 384-, dan 1536-sumur tergantung pada kebutuhan keluaran dan persyaratan volume
- Bentuk sumur: Sumur dengan bagian bawah bundar membantu memastikan pencampuran dan memudahkan pemulihan sampel bila diperlukan. Pelat dasar datar diperlukan untuk aplikasi pencitraan.
- Warna pelat: Pelat hitam biasanya digunakan untuk aplikasi berpendar dan berpendar sinyal tinggi untuk mengurangi pendaran latar belakang dan autofluoresensi. Pelat putih dapat digunakan untuk uji fluoresensi yang diselesaikan dengan waktu dan pendaran sinyal rendah. Pelat dengan dasar yang jelas memungkinkan pengukuran pembacaan bawah dan visualisasi mikroskopis.
- Pelat pelapis: pelat tersedia yang telah diberi perlakuan awal untuk kemandulan atau pengikatan protein rendah, atau dilapisi dengan kolagen, poli-D-lisin, dan molekul lain untuk memfasilitasi perlekatan sel