Penyimpanan Kriogenik
Kami menawarkan berbagai macam alat dan perlengkapan kriogenik termasuk tabung freezer, botol, rak, label, spidol, kotak penyimpanan, dan sarung tangan. Produk cryo kami cocok untuk digunakan dengan autoklaf, freezer, penanganan nitrogen cair, oksigen, atau helium dari atmosfer kriogenik, ruang dingin, blast freezer, pengisian cairan kriogenik, dan penanganan es kering. Kami menyediakan beragam pasokan kriogenik untuk penelitian dan aplikasi klinis termasuk laboratorium genetik, bioteknologi dan farmasi, klinik kesuburan, dan industri lainnya.
Products
Sarung tangan-cryo®
Pilih dari berbagai ukuran sarung tangan cryo tahan air yang kami sediakan, untuk memberi Anda perlindungan termal yang sangat baik, fleksibilitas, dan ketangkasan saat bekerja di lingkungan yang ekstrem (-160 hingga 150°C).
- Gaya memberikan kehangatan dan kenyamanan tambahan
- Besar untuk insulasi yang lebih baik
- Tahan terhadap pelarut/bahan kimia
- Bernapas dan bebas statis
- Lapisan dalam yang dapat dicuci dengan mesin/ditarik
- Cocok untuk penggunaan ruang bersih Kelas 1000
- Bebas asbes
Rak-penyimpanan-dan-kotak-pembeku
Kami menyediakan berbagai macam rak tahan lama dan kotak pembeku untuk pengaturan bahan kriogenik Anda. Pilih dari merek-merek populer termasuk Arctic Squares®, BRAND®, Corning®, Nalgene®, Nunc®, TrueNorth®, dan masih banyak lagi.
- Rak dapat ditumpuk, dengan posisi alfanumerik.
- Komposisinya berkisar dari karton hingga baja tahan karat.
- Tersedia dalam berbagai warna dan konfigurasi.
Label dan penanda cryo
Kami menawarkan berbagai label dan penanda tahan lama dari Diversified Biotech termasuk Cryo-tags™, Cryo-babies™, Tough Tags™, Tough-Spots™, dan lainnya. Label-label ini memberikan penandaan berwarna, inert secara kimiawi, dan tahan suhu pada sebagian besar plastik, kaca, dan logam tanpa degradasi apa pun. Pilihan ini juga mencakup label cryo-tag laser yang dirancang khusus untuk kemudahan pencetakan.
Botol Kriogenik dan Tabung Kriogenik
Kami menawarkan berbagai macam tabung kriogenik dan botol yang dirancang untuk melindungi dan menyimpan sampel biologis, sel manusia atau hewan, pada suhu rendah dalam fase gas nitrogen cair. Tabung penyimpanan kriogenik kami yang tidak mengandung sitotoksik dan bebas pirogen steril, tahan suhu, dan dapat berdiri sendiri. Kami menjamin penguliran eksternal dan kekedapan gas absolut di dalam tabung kami tanpa menggunakan paking silikon.
Aksesoris kriogenik lainnya
Dari pengabut nitrogen cair hingga tang kriogenik, kami menawarkan alat yang diperlukan untuk produksi yang aman dan efisien di lingkungan kriogenik.
- Forsep kriopreservatif memudahkan manipulasi sedotan kriopreservasi, botol, dan benda kecil lainnya.
- TrueNorth® Wadah Pendingin dapat digunakan untuk mendinginkan sampel yang sensitif terhadap suhu dengan menggunakan es dan bubur garam es.
- TrueNorth® Mini Cooler diisi dengan gel isolasi dan dirancang untuk membantu menjaga reagen PCR, enzim, dan reagen biokimia lainnya tetap dingin saat bekerja di meja kerja.Lemari pendingin kriogenik Worthington Liquid Dewar (LD) dirancang untuk menyimpan dan mengeluarkan nitrogen cair dalam jumlah yang lebih kecil.
Sumber Daya Terkait
- Article: Cell Culture Freezing Tips
Are you following best practices for cryostorage? We have cool tips for protecting your cells.
- Article: CryoStor® Cryopreservation Protocol
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.