Merck
Tes Penghapusan Virus
Tes Penghapusan Virus
Studi pembersihan virus (VC) memegang peranan penting dalam pengajuan IND dan BLA. Kami bekerja sama dengan Anda untuk memberikan dukungan di berbagai bidang, seperti antibodi monoklonal, produk biologis berkekuatan tinggi, protein rekombinan, vaksin, dan terapi gen, guna memastikan bahwa proses Anda mampu menghilangkan atau menonaktifkan potensi kontaminan virus.
Mitra Pilihan Anda untuk Viral Clearance
  • Struktur & infrastruktur global: 3 lokasi di seluruh dunia (di Rockville, MD, AS; Stirling, Inggris; dan Singapura) dengan >10 suite untuk memenuhi tenggat waktu Anda, yang dikelola dan dioperasikan oleh lebih dari 100 ilmuwan proses dan direktur studi
  • Reputasi yang Terbukti: Telah membantu lebih dari 600 klien dalam pengajuan IND dan BLA mereka kepada regulator global seperti MHRA, FDA, TGA, NMPA, dan PMDA
  • Peningkatan Berkelanjutan: Berupaya memastikan bahwa kami menyederhanakan proses dan mempersingkat tenggat waktu
  • Metode yang tervalidasi: TCID50, qPCR, dual spiking, dan banyak lagi sesuai dengan pedoman ICH Q5A(R2) untuk menyelesaikan studi pembersihan virus Anda
Ilustrasi peta dengan 3 penanda yang menunjukkan jangkauan global kami: Rockville, MD, AS, Glasgow, dan Singapura
3 Tempat di Seluruh Dunia
Ilustrasi seorang wanita yang mengenakan jas lab dan sedang bekerja di depan komputer
Skor NPS untuk Viral Clearance: 70
Ilustrasi seorang ahli pembersihan virus yang sedang berjabat tangan dengan seorang klien
Kami Melakukan Sekitar 20 Audit Klien VC Setiap Tahun
Ilustrasi sistem kromatografi untuk penelitian pembersihan virus
Lebih dari 38 Tahun Melakukan Studi Penghilangan Virus
Merencanakan Studi Penghapusan Virus Anda
Kami memahami betapa krusialnya uji pembersihan virus dalam pengembangan produk Anda, itulah sebabnya kami menawarkan layanan uji pembersihan virus di ketiga lokasi kami. Jangkauan global kami memungkinkan komunikasi dalam bahasa lokal serta pembaruan tepat waktu mengenai studi Anda, sehingga memberikan fleksibilitas untuk memastikan Anda mendapatkan slot yang diinginkan. Di seluruh lokasi kami, kami menawarkan tiga paket layanan yang berbeda dan telah disetujui oleh otoritas regulasi:
  • Standard Clearance – Pesan waktu di fasilitas kami untuk bekerja sama dengan tim ahli kami dalam melaksanakan studi Anda
  • Provise® Clearance – Biarkan tim kami menangani studi Anda sementara Anda melakukan pekerjaan bernilai tambah di fasilitas Anda sendiri; kami akan terus memberi Anda informasi terbaru selama proses berlangsung
  • Persetujuan Hibrida – Anda melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan menyerahkan sisanya kepada kami
Melaksanakan Studi Viral Clearance Anda
Tim ilmuwan proses, ilmuwan, dan ilmuwan hilir kami yang sangat terampil siap di lokasi untuk mendukung Anda atau melaksanakan studi atas nama Anda. Kami memiliki pemahaman yang teruji mengenai persyaratan dan langkah-langkah individual untuk menyelesaikan studi IND dan BLA secara efektif, termasuk:
  • pH Rendah/Tinggi
  • Filtrasi pengurangan virus
  • Kromatografi pertukaran kation
  • Kromatografi pertukaran anion
  • Kromatografi afinitas protein
  • Pasteurisasi dan masih banyak lagi!
Penambahan Ganda untuk Pembersihan Virus
Layanan penambahan ganda kami meningkatkan efisiensi studi pembersihan virus dengan menerapkan strategi penambahan ganda menggunakan Virus Leukemia Murine (MLV) dan Virus Minute Murine (MMV), sehingga secara signifikan mengurangi waktu studi dan beban pengambilan sampel.
Mengapa memilih pendekatan penambahan ganda?
  1. Peningkatan Efisiensi: Metode penambahan ganda kami memungkinkan evaluasi simultan terhadap MLV dan MMV, sehingga merampingkan proses pemurnian dan mengurangi waktu di laboratorium untuk studi pembersihan virus. Hal ini sangat penting untuk memenuhi tenggat waktu regulasi dan mempercepat dimulainya uji klinis.
  2. Optimalisasi Sumber Daya: Dengan berkurangnya jumlah produk yang diperlukan untuk proses penambahan, hasil produk yang tersedia untuk uji klinis menjadi lebih banyak. Selain itu, pendekatan penambahan ganda ini mengurangi volume dokumentasi, sehingga proses peninjauan dan audit menjadi lebih cepat.
  3. Pengurangan Biaya: Layanan ini meminimalkan volume buffer, serta jumlah kolom atau perangkat membran yang diperlukan, sehingga menghasilkan biaya operasional yang lebih rendah dan mengurangi kebutuhan pembuangan limbah.
  4. Validasi & Jaminan Kualitas yang Kuat: Strategi penambahan ganda telah divalidasi secara ketat di fasilitas kami di Rockville untuk memastikan ketahanan pengujian, menjaga akurasi dan presisi yang tinggi dalam deteksi virus, sehingga mendukung integritas evaluasi keamanan virus.
Stok Virus BioPure yang Digunakan dalam Studi Pembebasan Virus Anda
Kami memproduksi virus secara internal untuk memastikan titer virus yang tinggi dan tingkat kontaminan potensial yang rendah, yang menghasilkan kinerja luar biasa untuk semua studi proses hilir. Stok virus BioPure diproduksi dari stok virus yang telah dikarakterisasi sepenuhnya dan digunakan untuk mengevaluasi pengurangan virus.
Stok virus BioPure Gold digunakan untuk tahap nanofiltrasi guna meningkatkan sensitivitas, karena telah melalui proses pemurnian tambahan untuk menghasilkan bahan yang paling bersih dan bebas agregat. Para ahli klirens virus kami siap mendiskusikan dan memberikan konsultasi mengenai penggunaan stok virus yang sesuai untuk setiap studi Anda.
Sumber Daya Terkait