Merck
Kolom KCKT Khusus
Jelajahi kolom HPLC dan UHPLC kami untuk proses pemisahan yang lebih baik
Kami menawarkan berbagai pilihan kolom HPLC untuk analisis molekul kecil dan besar, masing-masing dirancang untuk mengoptimalkan pemisahan U/HPLC dan LC-MS Anda dalam hal retensi, resolusi, dan selektivitas, serta waktu pengembangan metode. Di luar penawaran standar kami yang luas, kami menyediakan kolom HPLC khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis spesifik Anda.
Lini produk kami meliputi, Ascentis® Kolom ekspres, kolom BIOshell™, Discovery® kolomKolom Purospher®, kolom Astec® Chiral, dan lainnya, menawarkan dimensi kolom yang dapat disesuaikan di seluruh fase kimia dan ukuran partikel yang tersedia.
Selain itu, Kolom Purospher® dan Purospher® STAR, kolom LiChrospher®, kolom Superspher® kolom, kolom LiChrosorb® kolom & nbsp; dan kolom ChiraDex® tersedia dalam berbagai konfigurasi perangkat keras kolom, termasuk Hibar® kolom siap pakai HR dan kartrid LiChroCART® dengan dudukan kartrid manu-CART®. Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang berbagai pilihan kolom dan perangkat keras yang kami tawarkan.
Kolom Ekspres Ascentis® Ekspres
Ascentis®Kolom Express HPLC dan UHPLC dilengkapi dengan teknologi partikel Fused-Core® yang canggih untuk memberikan kinerja yang lebih baik, termasuk pemisahan resolusi tinggi dan waktu analisis yang lebih cepat. Kolom ini menawarkan peningkatan sensitivitas dan hasil, sehingga cocok untuk pemisahan molekul kecil dan besar. Desainnya yang unik mengurangi panjang rute difusi, sehingga menghasilkan puncak yang lebih tajam dan resolusi yang lebih tinggi, yang sangat berguna untuk campuran yang kompleks dan aplikasi dengan hasil yang tinggi.
Kolom BIOshell™ HPLC dan UHPLC dioptimalkan untuk pemisahan biomolekul yang efisien dan cepat. Kolom ini menggunakan partikel berpori dangkal (SPP) dengan diameter pori hingga 1000 Å untuk memisahkan biomolekul besar secara efektif seperti antibodi monoklonal dan protein kompleks. Kolom BIOshell™ menawarkan bentuk puncak, resolusi, dan sensitivitas yang unggul, sehingga ideal untuk proteomik berkinerja tinggi dan penemuan obat bioterapi.
Purospher® & nbsp;STAR HPLC dan Kolom UHPLC, terbuat dari 99.999% silika ultra-murni, memberikan kinerja optimal di seluruh rentang pH yang luas (1,5 hingga 10,5). Kolom-kolom ini memastikan simetri puncak yang konsisten, sehingga cocok untuk pemisahan berbagai macam bahan kimia, termasuk spesies basa, netral, dan pengkelat logam. Kolom ini ideal untuk pemisahan kromatografi dengan hasil tinggi, dapat diandalkan, dan dapat direproduksi karena stabilitasnya yang luar biasa dalam 100% fase gerak berair.
Penemuan
Kolom BIO dirancang untuk pemisahan protein, peptida, dan biomolekul kecil secara efektif dalam HPLC fase terbalik. Kolom ini memiliki diameter pori yang besar dan tiga fase kimia yang unik (C18, C8, dan C5), memberikan selektivitas, stabilitas, dan reproduktifitas yang tak tertandingi. Bahan kimia permukaannya yang inert dan tidak mudah berdarah membuatnya sempurna untuk aplikasi LC-MS yang sensitif, dengan kinerja yang konstan di seluruh skala analitik dan preparatif.
Kolom KCKT Ascentis
Ascentis
Dirancang untuk efisiensi, retensi, dan selektivitas maksimum, sehingga sangat berguna untuk pemisahan molekul kecil. Kolom ini menggunakan silika tipe B dengan kemurnian tinggi, untuk memastikan kelembaman, pengulangan, dan stabilitas dalam berbagai aplikasi. Dengan berbagai macam kimia fase terikat, kolom Ascentis®  memberikan hasil yang konsisten dan berkualitas tinggi, bahkan untuk pengujian tingkat jejak yang paling sensitif sekalipun.
LiChrospher®  Kolom HPLC tersedia dalam berbagai kimia fase terikat pada partikel silika Tipe A berbentuk bola, termasuk modifikasi kutub dan non-kutub, sehingga cocok untuk berbagai macam aplikasi. Kolom-kolom ini menawarkan kesesuaian yang telah terbukti dalam ribuan aplikasi dan metode yang telah divalidasi.
Menggunakan partikel silika berbentuk bola berukuran 4 µm untuk mendapatkan sekitar 100.000 pelat teoretis per meter, Kolom HPLC Superspher
®
dibuat untuk memberikan efisiensi pemisahan yang lebih tinggi untuk partikel silika Tipe A. Kolom ini sangat cocok untuk analisis campuran canggih yang membutuhkan kapasitas puncak tinggi. Berbagai macam modifikasi yang memungkinkan, termasuk turunan non-polar (RP-8, RP-18) dan polar (Si 60), memastikan kemampuan beradaptasi dan pemisahan yang tepat dalam berbagai aplikasi.
Selama beberapa dekade, LiChrosorb® Kolom HPLC telah menjadi landasan dalam pemisahan kromatografi. Kolom ini menggunakan partikel silika berpori dan tidak beraturan (Tipe A) dengan diameter 5 µm dan 10 µm untuk mencapai pemisahan yang seragam dan dapat direproduksi untuk berbagai aplikasi. Kolom LiChrosorb®  tersedia dalam berbagai variasi, termasuk fase non-kutub (RP-8, RP-18) dan kutub (Si 60, Si 100), sehingga berguna untuk kromatografi fase normal dan fase terbalik.
Kolom HPLC SUPELCOSIL ™ mencakup fase diam berbasis silika berkualitas tinggi (Tipe A) dan dapat mengakomodasi berbagai macam kimia, ukuran partikel, dan konfigurasi kolom. Kolom-kolom ini secara teratur dikutip dalam metode yang sudah mapan, oleh karena itu kolom-kolom ini merupakan pilihan yang dapat diandalkan untuk aplikasi KCKT rutin dan khusus.
KOLOM KIMIA
Kolom HPLC dirancang dengan glikoprotein makrosiklik yang terhubung secara kovalen pada gel silika dengan kemurnian tinggi untuk memberikan stabilitas dan selektivitas yang luar biasa untuk pemisahan kiral. Kolom ini unggul dalam memisahkan enansiomer menggunakan beberapa mode fase gerak, termasuk fase terbalik dan fase normal, menjadikannya solusi serbaguna untuk analisis kiral yang rumit di industri farmasi, lingkungan, dan makanan.
Menggunakan fase berikatan siklodekstrin untuk menghasilkan kompleks inklusi dengan berbagai macam senyawa organik, Kolom CYCLOBOND™ dikhususkan untuk pemisahan kiral. Menawarkan pemisahan berkinerja tinggi dan dapat diulang dengan peningkatan selektivitas dan stabilitas, kolom ini sangat cocok untuk menyelesaikan enansiomer dalam farmasi dan penggunaan kiral lainnya.
Terbuat dari partikel karbon grafit berpori (PGC),   Kolom HPLC Supel™ Carbon LC memberikan stabilitas yang tak tertandingi pada tingkat pH yang ekstrem (1-14) dan suhu hingga 250 °C. Kolom ini cocok untuk mengawetkan dan memisahkan bahan kimia polar dalam kondisi fase terbalik, menggunakan mekanisme Efek Retensi Polar pada Grafit (PREG) yang baru untuk pemisahan yang efektif dari analit yang sulit.
Kolom Perangkat Keras-Kartrid, Tempat Kartrid, dan Kolom Siap Pakai
Untuk menawarkan fleksibilitas maksimum untuk aplikasi HPLC Anda, Purospher® dan Purospher® STAR, bersama dengan kolom HPLC LiChrospher®, Superspher®, LiChrosorb®, dan ChiraDex®, tersedia dengan berbagai pilihan perangkat keras. Selain itu, kolom UHPLC Purospher® STAR 2 µm dan 3 µm dilengkapi dengan perangkat keras kolom Hibar® HR, yang menawarkan stabilitas tekanan hingga 1000 bar.
Kartrid LiChroCART® memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam menyesuaikan dimensi kolom untuk memenuhi kebutuhan analisis Anda. Dirancang untuk kompatibilitas dengan fitting ujung manu-CART® Merck yang dapat digunakan kembali, kartrid ini memfasilitasi penyesuaian yang cepat dan mudah dalam hal panjang kartrid dan diameter internal.
Penukaran kartrid LiChroCART® sangat mudah karena penahan kartrid manu-CART® tetap berada di tempatnya, sehingga tidak perlu melepaskan sambungan kapiler. Transisi antara panjang 75 mm, 125 mm, 150 mm dan 250 mm sangat mulus. Selain itu, Anda dapat dengan mudah memodifikasi diameter internal (4,6 mm, 4 mm, 3 mm, atau 2 mm) agar sesuai dengan aplikasi Anda hanya dalam beberapa menit. Alat kelengkapan ujung dirancang untuk memungkinkan penyegelan tangan kartrid LiChroCART® pada tekanan kerja standar (hingga 250 bar) tanpa memerlukan alat; hanya pada tekanan yang lebih tinggi, pengencangan dengan kunci inggris mungkin diperlukan. Dudukan manuCART® memungkinkan integrasi langsung kolom pelindung LiChroCART® 4-4 tanpa memerlukan dudukan pra-kolom tambahan.
Hibar® RT adalah kolom HPLC konvensional siap pakai yang memiliki ujung berulir untuk memasang reduksi untuk koneksi kapiler.
Pra-kolom umumnya dihubungkan ke kolom utama menggunakan kapiler. Ketika kolom habis, kolom dapat diisi ulang (selama eluen agresif tidak menyebabkan korosi atau benang rusak) atau dibuang. Namun, mengisi ulang kolom tanpa merevisi tabung menimbulkan tantangan dalam hal Praktik Laboratorium yang Baik (GLP), karena setiap kolom memiliki sejarah yang unik dan memerlukan perlakuan awal yang berbeda untuk setiap aplikasi baru.
Kolom UHPLC STAR 2 µm dan 3 µm tersedia dengan perangkat keras kolom Hibar
®
HR, yang memungkinkan kestabilan tekanan hingga 1000 bar.
Kolom UHPLC Purospher® STAR 2 µm dan 3 µm tersedia dengan perangkat keras kolom Hibar® HR, yang memungkinkan kestabilan tekanan hingga 1000 bar.