Tecniche di preparazione del campione
Una efficace preparazione del campione è decisiva per analisi chimiche accurate ed efficienti. I nostri documenti applicativi comprendono articoli, protocolli e guide alla risoluzione dei problemi per la preparazione dei campioni. Alcuni di essi spiegano come utilizzare un determinato prodotto, mentre altri sono riferiti ad analiti o matrici specifici. Molti sono guide complete che spiegano passo dopo passo come purificare un determinato analita da matrici specifiche usando uno certo prodotto. Alcuni, inoltre, comprendono istruzioni supplementari per le analisi GC, HPLC, LC-MS e una serie di altre tecniche analitiche.
L’estrazione in fase solida (SPE) è una tecnica utilizzata per consentire preparazioni e purificazioni dei campioni rapide e selettive, prima di sottoporli ad analisi cromatografiche (es. HPLC, GC, TLC). Si ricorre alla SPE per modificare le matrici dei campioni, per concentrare gli analiti e per rimuovere sostanze interferenti e contaminanti, al fine di migliorare i risultati e proteggere la colonna analitica.
La microestrazione in fase solida (SPME) è una tecnica di preparazione del campione che non prevede l’impiego di solventi, ma che utilizza fibre rivestite per estrarre gli analiti d’interesse da un campione prima dell’analisi mediante GC o HPLC.
L’acronimo QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged e Safe) identifica un metodo di purificazione rapido, semplice, economico, efficace, rigoroso e sicuro utilizzato prevalentemente per la preparazione di campioni di alimenti e prodotti agricoli per l’analisi dei pesticidi. Il metodo QuEChERS si basa sulla tecnica di estrazione in fase solida (SPE).
La filtrazione separa le sostanze in base alle loro proprietà fisiche o chimiche. Solitamente prima delle analisi si procede alla filtrazione dei campioni di laboratorio, per ridurne la complessità e aumentare la purezza degli analiti. In questo modo gli scienziati possono ottenere risultati analitici di migliore qualità.
Si può attingere da una gamma diversificata di metodi di purificazione per preparare un campione prima dell'analisi. La purificazione consente di ridurre la complessità del campione, di eliminare le interferenze e di concentra un analita prima dell’analisi.