Merck
1.00494
Parteck® M 100 (mannitolo)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 421
Sinonimo/i:
D-Mannitolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
UNSPSC Code:
12352107
E Number:
E421
EC Index Number:
200-711-8
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
autoignition temp.
410 °C
quality
E 421
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
(see specification)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
164-169 °C
solubility
213 g/L
application(s)
3D printing
continuous manufacturing
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tableting
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
Avendo presenti le difficoltà della formulazione, abbiamo utilizzato tecnologie ingegneristiche delle particelle per sviluppare eccipienti funzionali specifici per le forme solide di somministrazione orale. ®
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
L′eccipiente Parteck® M consente di raggiungere una eccellente comprimibilità, assicurando nello stesso tempo la stabilità del principio attivo durante tutto il processo produttivo e oltre. A base di mannitolo direttamente comprimibile, non richiede il ricorso a ulteriori fasi di lavorazione, né forze di compressione elevate. L′estensione unica dell′area superficiale del Parteck® M consente una rapida disintegrazione e un rapido rilascio indipendentemente dal dosaggio. Altamente indicato per processi di pastigliaturache impiegano la compressione diretta o tecniche di granulazione come la granulazione a umido oi compattatori a rulli. Il Parteck® M è disponibile in diverse granulometrie.
Features and Benefits
  • Elevata compattabilità a basse forze di compressione
  • Rapida disintegrazione e dissoluzione
  • Elevato potenziale di diluizione
  • Non igroscopico, bassissimo contenuto di zuccheri riducenti
  • Dosi uniformi con distribuzione omogenea
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto