Merck
G1890
Sigma-Aldrich
Porcine Gelatin
from porcine skin, Type A, powder, gel strength ~300 g Bloom, suitable for electrophoresis and cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
製品名
ゼラチン from porcine skin, powder, gel strength ~300 g Bloom, Type A, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture
由来生物
Porcine skin
品質水準
無菌性
sterile
タイプ
Type A
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
分子量
50—100 kDa
包装
pkg of 1 kg
pkg of 100 g
pkg of 500 g
濃度
70—90% Biuret
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
表面被覆率
100‑200 μg/cm2
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゼラチンfrom porcine skinは、コラーゲンの酸性消化により生成され、A型と呼ばれます。ブタゼラチンは主にグリシン、プロリンおよびヒドロキシプロリンからなります。ゼラチンは、3重らせんコラーゲン消化後にランダムコイル構造をとります。B型のウシゼラチンとはN末端の配列が異なります。
アプリケーション
ゼラチンは、多くの用途に使用されてきました。細胞の接着を改善するための細胞培養のコーティングに使用されたり、Taq DNAの安定化のためにPCRに添加されたり、ウェスタンブロッティングのブロッキング剤、ELISA、および免疫化学的検査に使用されたり、細菌学では菌種を識別するための培地成分として使用されたりしています。生体適合性ポリマーであることから、活性生体分子を放出するための送達手段として、および組織工学用途のための足場の生成に使用されてきました。製薬業界では、ゼラチンは懸濁剤およびカプセル化剤として使用するなどの用途があります。本製品は、1~5 μg/cm2または0.5~50 μg/mLで、細胞培養基層として使用することが推奨されます。至適濃度は、細胞のタイプならびに用途と研究対象によって大きく異なります。
特徴および利点
  • ブタ皮膚由来の無菌ゼラチン。
  • プロテアーゼ非含有。
  • ゼラチン粉末形状のため利便性が高く取り扱いが容易。
  • 細胞培養および電気泳動技術での用途が広い。
  • さまざまな用途に適した表面被覆が得られる。
構成
ゼラチンは、コラーゲン中に存在する平均分子量が大きい水溶性タンパク質の不均一な混合物です。 水中で適切な皮膚、腱、靭帯、骨などを煮沸することでタンパク質が抽出されます。 A型ゼラチンは酸硬化組織由来です。 B型ゼラチンは石灰硬化組織由来です。
注意
乾燥ゼラチンは、気密容器内で室温保存した場合、長年変化しません。 空気存在下、100℃で加熱すると、乾燥ゼラチンは膨張して柔らかくなり、分解して炭素質の塊になり、ピリジン塩基およびアンモニアが生じます。
調製ノート
この製品は、ブタ皮膚由来です。ゼラチンは冷水よりも熱水によく溶けます。 ゼラチンは、アルコール、クロロホルム、二硫化炭素、四塩化炭素、エーテル、ベンゼン、アセトン、オイルなど、ほとんどの有機溶媒に実質的に不溶性です。 Bloomゲルメーターで測定するBloom数は、既知濃度の溶液から生成されたゲルの強度を示します。 Bloom数は平均分子量に比例します。 ブタ皮膚ゼラチンのBloom数は90~300 gです。この製品のゲル強度は約300です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1890-100G:4548173197487
G1890-1KG:4548173197494
G1890-500G:4548173197500
G1890-VAR:
G1890-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effects of GDF-5 and uniaxial strain on mesenchymal stem cells in 3-D culture
Farng E, et al.
Clinical Orthopaedics and Related Research, 466(8), 1930-1937 (2008)
Thermosensitive chitosan-gelatin-glycerol phosphate hydrogel as a controlled release system of ferulic acid for nucleus pulposus regeneration
Cheng YH, et al.
Biomaterials, 32(29), 6953-6961 (2011)
Małgorzata Kozikowska et al.
Scientific reports, 9(1), 11969-11969 (2019-08-21)
The retention of the embryo in the transfer catheter after embryo transfer (ET) during in vitro fertilization is a very common phenomenon, encountered by even the most experienced operators, and embryos retained in the transfer catheter or its sleeve require
In vitro derivation of chondrogenic cells from human embryonic stem cells
Human Embryonic Stem Cell Protocols, 77(1), 317-331 (2009)
Graziano Martello et al.
The EMBO journal, 32(19), 2561-2574 (2013-08-15)
Self-renewal of pluripotent mouse embryonic stem (ES) cells is sustained by the cytokine leukaemia inhibitory factor (LIF) acting through the transcription factor Stat3. Several targets of Stat3 have previously been identified, most notably the reprogramming factor Klf4. However, such factors
資料
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
高分解能の3Dプリンティングを含むバイオファブリケーションに向けたゼラチン-メタクリルアミド(GelMA)などの光架橋性誘導体などを紹介します。
ここでは、細胞外基質(ECM)とその接着因子構成成分の構造生物学的な機能のほか、in vitroでの応用向けにどのようなものが利用できるかについて考察します。
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
すべて表示
プロトコル
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
この細胞培養のためのゼラチンコーティングプロトコルは、ゼラチンの種類、表面コーティング濃度、および最適化のコツに関する情報をご提供します。