Merck
L6544
LuminoCt®SYBR™Green qPCR ReadyMix™
For fast SYBR Green quantitative PCR
別名:
LuminoCt®
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
application(s)
agriculture
compatibility
Bio-Rad MyiQ, Bio-Rad iCycler iQ, Bio-Rad iQ 5, for use with ABI 5700, for use with ABI 7000, for use with ABI 7300, for use with ABI 7500 Fast, for use with ABI 7500, for use with ABI 7700, for use with ABI 7900 Fast, for use with ABI 7900 HT, for use with ABI 7900, for use with ABI StepOne, for use with ABI StepOnePlus, for use with ABI ViiA 7, for use with Bio-Rad CFX384, for use with Bio-Rad CFX96, for use with Bio-Rad MJ Chromo4, for use with Bio-Rad MJ Opticon 2, for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler, for use with Bio-Rad MJ Opticon, for use with Bio-Rad MiniOpticon, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s, for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex, for use with Illumina Eco qPCR, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000, for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q, for use with Roche LightCycler 480, for use with Strategene Mx3000P, for use with Strategene Mx3005P, for use with Strategene Mx4000
detection method
SYBR™ Green
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
LuminoCt® SYBR™ Green qPCR ReadyMixは、ホットスタート用のメルクのJumpStart™ Taq抗体の性能強化を組み合わせた、すぐに使えるマスターミックスです。LuminoCtを適切にデザインされたプライマーと組み合わせて使用した場合、ReadyMix化学の広範な設計とバリデーションにより、事実上、最適化の必要がありません。ReadyMixにJumpStart™Taq抗体を含めているため、室温ではポリメラーゼ活性がなく、化学的に改変されたホットスタートTaqに伴う性能の問題を生じさせることがありません。これにより、Taqを非常に迅速に活性化でき、比類なきアッセイ感度を提供できるうえに、反応を作業台上でセットアップできます。
  • キットは一般的に利用できるリアルタイム機器プラットフォームでSYBR GreenをベースとしたqPCRアッセイを行えるようデザインされています
  • qPCRアッセイの標準化のためにROXパッシブリファレンス色素が必要なリアルタイム機器で使用する場合は、ReadyMixに、レファレンス用色素(キットで提供)を追加する必要があります
  • キットはガラスキャピラリーチューブを使用するqPCR機器には適合しません
Application
LuminoCt® SYBR™ Green qPCR ReadyMix™は、高速定量的ポリメラーゼ連鎖反応(qPCR)および定量的RT-PCRの増幅で使用されてきました。遺伝子発現測定用のqPCRでも使用されています。
Features and Benefits
  • アッセイ結果はわずか25分
  • 卓越した正確さ、精度、および感度
  • アッセイパラメーターの最適化の必要がほぼ皆無
  • ハイスループット、定量的PCRアプリケーションの実施に理想的です
  • マスターミックスにより、1つの反応から次の反応までの一貫性が得られます
  • 調製時間が短く、複数のピペッティング段階による汚染のリスクが低減されています
  • JumpStart Taq抗体を用いたホットスタート機構により、非特異的産物の増幅が阻止され、効率が高まり標的収量が増加します
  • 最善の結果を得るには、LuminoCt®ReadyMixesでは小型のアンプリコン(<200bp)を使用する必要があります
  • このマスターミックスはTaqMan®アッセイなどの市販のプライマーセットに適合します
Packaging
既定反応量は50 μLです
100RXNは1 X 2.5 mLとして梱包されます
500RXNは1 X 12.5 mLとして梱包されます
2000RXNは1 X 50 mLとして梱包されます
Other Notes
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LuminoCt is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • 2 X
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • 100X ROX internal reference dye
    SDS
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)