PCR用試薬・キット
PCRはポリメラーゼ連鎖反応を意味し、ほぼすべての分子生物学ラボにおいて中心的役割を果たします。PCRは、DNAの特定の断片をオーダー単位で増幅するための、容易で手頃な価格の方法です。私たちは、PCRワークフロー全体で用いられる各種PCR・qPCR・RT-PCRアプリケーションのための専用キットを用意しています。さらに、標準PCRプロトコルおよびPCRマスターミックス計算ツールを含む、PCR関連リソースの包括的な製品もご検討ください。
ダイレクトPCR
ダイレクトPCRは、植物、組織、または細胞培養サンプルから直接PCRを行えるようにする技術で、DNA分離や精製のステップは不要です。労力を要するこれらの余分なステップをなくすことで、時間とリソースが大幅に節約されてサステナビリティが改善されます。Extract-N-Amp™ PCRキットは、植物、組織、および血液サンプルアッセイのために抽出と増幅を組み合わせたプロセスを提供できる点において他に類を見ません。Extract-N-Amp™ PCRは、カラムに関する要件や時間のかかる酵素的サンプル精製を「lyse & go」法の導入により除外しています。ダイレクトPCRキットには、さまざまな植物、血液、および組織サンプルから得られる目的のターゲットの迅速な抽出・増幅に必要な試薬、酵素、および独自のバッファーが付属しています。
ホットスタートPCR
ホットスタートPCRは、ホットスタートTaqポリメラーゼ活性を阻害する技術です。つまり、熱活性化ステップが始まるまでの反応セットアップ段階で変性dNTPが取り込まれるのを阻害します。ホットスタートPCRは、非特異的増幅やプライマーダイマーを形成することなく室温での反応セットアップを可能にします。私たちは、KOD(日本国内取扱いなし)、FastStart™、JumpStart™、KAPA Biosystems社製試薬(日本国内取扱いなし)などのホットスタートPCR酵素を幅広く取り揃えています。ホットスタートPCR用試薬・製品に関する詳細については製品一覧表をご参照いただき、お客様のホットスタートPCRのニーズを満たすかどうかご確認ください。
KOD DNAポリメラーゼおよびマスターミックス(日本国内取扱いなし)
KOD DNAポリメラーゼは、超高性能の熱安定性DNAポリメラーゼです。KOD DNAポリメラーゼが他の好熱性ポリメラーゼより極めて優れた性能を有することは、数多くの独立した研究によっても実証されています。KODポリメラーゼは、変異頻度が低いだけでなく伸長速度が速く処理能力が高いため、全長の産生物の収量を少ない反応サイクルで高めることができます。このようなことから、KOD DNAポリメラーゼは速度と性能が重要な場合のPCR酵素の選択肢となっています。私たちの新しいKOD One® PCRマスターミックスをご覧ください。これは、新規の遺伝子操作型KOD DNAポリメラーゼ(UKOD)と新しい伸長促進剤を含む、すぐに使用できる2x PCRマスターミックスで、10 kb未満のテンプレートDNAに対するPCRを5 秒/kbの伸長時間で迅速に行えるようにします。
Roche社のPCR・qPCR・RT-PCR・RT-qPCR用試薬・プロトコル・リソース
分子生物学研究を進めるには、ゲノミクス、プロテオミクス、細胞解析などの複数の領域においてワークフロー効率を最大限に高めることが極めて重要です。ゲノミクスおよびPCR技術のパイオニアのRoche社が取り揃える試薬・キットは、実験室での作業時間を低減し、データ収集を迅速化し、さらに最も困難な生物学的仮説を検定するための主要なツールを容易に作成できるよう最適化されています。製品の品質、科学的先進性を相互に推進するパートナーシップのおかげで、私たちはRoche社製品を提供することができます。そのため、必要なときに世界中のどこからでも製品を入手できます。Roche社のPCR関連試薬・プロトコルについては、Roche社の製品と分子ソリューションのページをご覧ください。
LuminoCT®、KiCqStart™、およびJumpStart™定量PCR(qPCR)マスターミックス試薬
定量PCR(qPCR)は、DNA増幅の線形性を使用して、サンプル中の既知の配列の絶対量または相対量を測定します。DNA生成のリアルタイム測定は、反応に含まれる蛍光レポーターを用いることで可能になります。LuminoCt®は、高度に最適化されたReadyMix™の化学的性質に基づいて、正確さ、精度、および感度を損なうことなく極めて短時間でアッセイを実行します。LuminoCt®は、ほとんどのqPCR装置とシームレスに連携するため、反応条件の最適化は最低限のまま維持されます。ほとんどの場合、ユーザーは使用するキットを選択し、アッセイを構築して、開始するだけです。これまでは、これほど短時間かつ容易に最良のqPCRデータを生成することはできませんでした。
KiCqStart™ ReadyMix™試薬は、すぐに使用できる高感度のマスターミックスで、qPCRまたはRT-qPCRのためのすべての基本成分が含まれています。プライマー、プローブ、および水を追加するだけで、アッセイカクテルが完了します。カクテルをチューブまたはプレートに追加してから、テンプレートを追加してください。KiCqStart™ ReadyMix™試薬は、従来または高速のPCRモードと互換性があります。詳細については、KiCqStart™プローブqPCR ReadyMix™またはKiCqStart™ワンステッププローブRT-qPCR ReadyMix™試薬の製品使用情報をご参照ください。さらに、JumpStart™ Taq ReadyMix™では、従来のqPCR試験のための便利なソリューションが得られます。JumpStart™ Taq抗体は、非特異的生成物の形成を回避する抗体不活性化ホットスタートPCRをもたらします。SYBR® Greenおよびプローブベースの検出法に最適なこの製品ラインは、最適化のためのオプションに特徴があり、またチューブ、プレート、キャピラリーベースの装置と互換性があります。さらに詳しい情報については、SYBR® GreenベースqPCRの追加試薬・リソースをご覧ください。
RT-PCR・RT-qPCR:カスタムオリゴ、プローブ、DNase、キット、マスターミックスおよびプライマーなど
RT-PCRは、逆転写とポリメラーゼ連鎖反応という2つの強力で汎用性に優れた技術を組み合わせて、全RNAまたはmRNAの転写からcDNAを生成および増幅します。この方法は、RNAとタンパク質両方のレベルで遺伝子発現を研究するために一般的に使用されます。理想的なRT-PCRには、高感度の逆転写と高性能の増幅が必要です。また、逆転写酵素によって、極めて少量の転写や難解な二次構造を持つ転写を検出できなければなりません。Avian(eAMV™)逆転写酵素は、これらのすべての特性を示します。他の逆転写酵素では見落とすおそれのある少量のメッセージの検出に理想的なRTであり、また難解な二次構造からの転写のために私たちが見つけ出した最適な酵素です。さらに、標準のAMV、M-MLV、M-MLV RNase H–またはAMV RNase H抑制型よりも、温度上昇に対する耐性に優れています。
溶液調整の計算ツールと単位換算ツールの詳細については、計算ツール・アプリのページをご覧ください。
関連製品資料
- Brochure: Genomics Workflow
Streamline your molecular biology workflow
- Article: KOD One™ PCR Master Mix for Ultra-Fast, High-Fidelity PCR
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield