全ゲノム増幅
十分量のゲノムDNAの入手は、ヒト・動物の疾患の研究に使用される膨大な分析にとって不可欠です。多くの場合、DNAソースが限られているか、あるいは利用可能なDNAが損傷または劣化することにより、研究者は重要な分析を実施できなくなります。Whole Genome Amplification (WGA)製品ラインは、アレルドロップアウトを最小限に抑えながら、ナノグラム量の出発物質をマイクログラム量まで増幅する、堅牢かつ正確な方法を提供します。私たちは、WGA製品ラインを拡張し続けることにより、さまざまな出発物質、つまり頬スワブ、新鮮組織サンプル、冷凍組織サンプル、血液カード、末梢血、ホルマリン固定組織、およびパラフィン包埋(FFPE)組織などから全ゲノムを増幅する広範なソリューションを提供します。 WGA技術は、限定的なサンプルを不死化し、必要なすべての分析を1つのDNAサンプルで実施できるようにします。
関連資料
- Saliva DNA Extraction & WGA Amplification
Whole Genome Amplification products, including kits for DNA extraction, support various DNA sources.
- Whole Genome Amplification from Serum or Plasma Protocol
Whole genome amplification (WGA) of plasma and serum DNA presents a unique challenge due to the small amount of nucleic acid in such samples.
- Animal Tissue DNA-Extraction & WGA Amplification Protocol
GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.
- Plant DNA Extraction & WGA Amplification Protocol
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
- Blood Card - WGA Protocol
Protocol extracts genomic DNA from blood cards, useful for limited DNA samples in amplification.
- Extraction & Amplification of Whole Blood Using WGA-Protocol
Simple DNA isolation protocol from whole blood samples for genomic analysis, followed by GenomePlex® amplification.
- Buccal DNA Extraction & WGA Amplification Protocol
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.
Whole Genome Amplification(WGA)キット
ゲノム検査・特性解析は、生物システムを解明する重要なツールになっています。これらの解析は、検査サンプル数や、十分量のゲノムDNAの入手の可否により頻繁に妨げられます。これは、希少かつ保存されたDNAソースの場合に特に問題になります。GenomePlex™ Whole Genome Amplification(WGA)キットは、微量の出発材料からゲノムDNAを迅速かつ極めて代表的に増幅するためのハイスループットシステムとして開発されています。
GenomePlex™ WGAキットは、ゲノムDNAのランダムな断片化と得られた小さな断片から両側に汎用プライミング部位があるPCR増幅可能なOmniPlex™ライブラリー分子への変換に基づく、独自の増幅技術を利用しています。続いてOmniPlex™ライブラリーを、汎用オリゴヌクレオチドプライマーを用いて、限られたサイクル数で増幅します。GenomePlex™ WGAキットには、ナノグラム量のゲノムDNAが必要であり、PCR後の収量は5~10 µgです。このシステムは、全血、血液カード、頬スワブ、植物源、およびホルマリン固定パラフィン包埋組織サンプルなどの、さまざまな精製DNAサンプルに適しています。
シングルセル全ゲノム増幅法
GenomePlex™Single Cell Whole Genome Amplification Kit(WGA4)は、シングルセルのゲノムを100万倍に増幅し、マイクログラム量のゲノムDNAが生成されるよう設計されています。従来のシングルセル全ゲノム増幅法では、十分量が生成されず、代表性に著しいバイアスがあります。しかし、GenomePlex™技術では、WGA DNAポリメラーゼにより効率的に増幅されます。Single Cell WGAキットには、細胞溶解とそれに続く全ゲノム増幅に必要なすべての試薬が含まれています。
Single Cell WGAキットは、多数の下流アプリケーションでバリデートされており、植物、ポリカーボネート固定細胞、リンパ球、腎がん細胞、上皮細胞、白血病細胞、および羊膜線維芽細胞などのさまざまなソースからの増幅に適しています。増幅されたゲノムは、比較ゲノムハイブリダイゼーション(CGH)、マイクロサテライト/STR解析、SNP解析、QPCR、およびその他の遺伝子型解析を含む、多数の下流アプリケーションに対応します。
全トランスクリプトーム増幅
Whole transcriptome amplification(WTA)キットは、微量のRNAから十分な転写ターゲットを生成するために開発されました。WTAを正常に行うには、サンプル中に存在する代表転写産物を、特定のmRNAのドロップアウトやバイアスが生じないように正確に複写する必要があります。 WTAキットは、血液、固定組織、冷凍組織、細胞培養、FACSソートされた細胞、植物、および微生物などのさまざまなソースから全RNAを増幅する正確、迅速かつ簡単な方法を提供します。さらに、WTA(WTA1、WTA2、SeqR)キットでは、3’-バイアスなしに4時間未満で全RNAを迅速に増幅できます。増幅されたRNA(cDNA)は、qPCR、マイクロアレイ解析、従来のクローニングに適しています。さらに詳しい情報については、WTA1、WTA2、またはSeqR製品ページをご覧ください。
Illumina®次世代シーケンシング用SeqPlex-I DNA/RNA増幅キット
Whole genome amplification(WGA)およびWhole transcriptome amplification(WTA)用のSeqPlex™-I DNA/RNA増幅キットは、極めて少量の、または分解/断片化が高度に進んだDNA/RNAからIllumina®次世代シーケンシング(NGS)を容易に実行できるように設計されています。WGAキット・WTAキットは、いずれもゲノムDNA/RNAのランダムなプライミングと得られた小さな断片から両側に汎用プライミング部位があるPCR増幅可能なライブラリー分子への変換に基づく、独自の技術を利用しています。SeqPlex™-I WGA・WTAキットを使用すれば、限られた開始サンプルが容易に増幅され、Illumina® NGSフロー細胞に簡便に直接投入できるため、次の大きな発見を加速することができます。