PCR消耗品・装置
ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は、分子生物学における強力かつ中核的な手法です。PCRは、さまざまな材料由来の核酸から特定のDNAまたはRNA配列を酵素によりin vitroで効率的かつ迅速に増幅する手法です。基本的なPCR反応は、標的のDNA配列に結合する一連の合成オリゴヌクレオチドプライマー、標的DNA、耐熱性DNAポリメラーゼおよびNTPで構成されます。テンプレートDNAの熱変性、プライマーのアニーリングに続く、アニーリングしたプライマーの伸長からなるサイクルの繰り返しにより、膨大な量のDNAが生成されます。1回のサイクルで合成されたDNA鎖が次のサイクルではテンプレートになるため、わずか20回のサイクルでDNA量が100万倍にも増幅されます。PCR用マイクロプレートから、プレートカバー、ピペットチップ、PCR用チューブ、サーマルサイクラーに及ぶ、お客様のPCR作業のあらゆるステップをサポートするために、私たちのさまざまなPCR用消耗品および装置をご検討ください。
詳細はこちら
DNA増幅用のPCRサーマルサイクラー・ミニサイクラー
サーマルサイクラー(PCR装置)は、ポリメラーゼ連鎖反応によるDNAまたはRNAの増幅を促進するために、サンプルを繰り返し加熱、冷却するための実験装置です。これらの装置はラボでは一般的になりましたが、ミニサーマルサイクラーやポータブルサーマルサイクラーの導入により、屋外や教室内でもPCRを行うことが簡単になりました。多くのサーマルサイクラーはプログラム可能で、頻繁に用いるプロトコルを保存できます。PCRでは通常、2つ~3つの温度ステップ(変性、アニーリング、伸長)から成るサイクルを20~35回繰り返す必要があります。速さ、柔軟性、PCRの最適化を合体させたEppendorf® Mastercycler®サーマルサイクラー(日本国内取扱いなし)は、2D-グラジエントや完全な文書化機能と同様に、PCR機能の向上に適しています。さらに、価格を低く抑えながらより大きなユニットと比べて同じ機能を維持し、より低いスループットニーズに対応するために設計された、サーマルサイクラーのBenchmark Scientific TCモデルも提供しています。
また、eXTReme™ プレートシール、ThermalSeal RTS™ プレートシール、およびAlumaSeal® PCRプレートシールなど、お客様のPCRワークフローのニーズに対応するさまざまなPCRプレートシールをご覧ください。
PCRプレート・ストリップ・フィルム
BRAND® PCR製品により、サンプルを汚染や蒸発から保護できます。クリーンルーム内における製造、高品質の原材料、認定ラボによるシームレスな品質管理により、一貫して高い清浄度が保たれます。プレートやチューブにフィットするように作られたシール用フィルムやカバーにより、サンプル量が少なくても蒸発による損失を大幅に抑制し、信頼性の高い分析を可能にします。BRAND® PCR用消耗品は、すべてDNase・RNaseフリーで、DNAやエンドトキシンを含みません。ポリプロピレン素材とポリカーボネート素材の両方を使用する利点を組み合わせたEppendorf® twin-tec PCRプレート(日本国内取扱いなし)も提供しています。その一方で、Corning® Thermowell PCR 96ウェルプレート (日本国内取扱いなし)はほとんどのサーマルサイクラーに適しており、高スループット自動化に最適です。
PCRピペットチップ・フィルターチップ
製品選択表で、ART™ピペットチップなど、代表的な信頼性の高いさまざまなピペットチップをご検討ください。また、BRAND®ピペットチップおよびフィルターチップは、最新の生産条件のクリーンルームで製造されており、チップが常に高品質であることを保証できるように自動でラックに詰められ包装されます。BRAND®ピペットチップおよびフィルターチップは、高純度ポリプロピレンで製造されており、DiHEMDA、オレアミド、DNA(< 40 fg)、RNase(< 8.6 fg)、エンドトキシン(< 1 pg)およびATP(< 1 fg)を含みません。さらに光栄なことに、液体を取り扱うアプリケーションで使用するEppendorf®ピペットチップなどのEppendorf®製品(日本国内取扱いなし)も提供可能です。これらは、迅速な処理や交差汚染の防止に有用です。また、容量、滅菌済み・非滅菌のご要望やラック入りかどうかに応じて、ニッチなアプリケーション用のさまざまな種類のEppendorf®ピペットチップ(日本国内取扱いなし)も取り扱っています。さらに、Axygen™消耗品には、ピペットチップだけでなく、特定のアプリケーションのニーズに合った各種マイクロプレート用オプションも含まれます。
関連製品資料
- Brochure: Reagents for PCR
Roche has provided the gold standard in PCR reagents. Our advanced isolation, purification, and manufacturing techniques ensure that you receive not only the clearest, most reliable results, but also convenience and affordability to fit any laboratory budget.
- Brochure: PCR
Suitable for use with 96-well PCR plates as well as standard and low profile Thermo-Strips. Easy to apply without the aid of a capping tool. The flat surface of each cap facilitates sample labeling using a marker pen or adhesive stickers and large labeled end-tabs aid orientation and removal.
- Tech Article: Complete Solutions for PCR Assay Development
We offer a wide variety of Polymerase Chain Reaction (PCR) reagents, kits and tools to meet your experimental needs at any stage of development or manufacturing.
- Protocol: PCR/qPCR/dPCR Assay Design
The process of assay design is greatly facilitated by adoption of suitable design software. OligoArchitect provides two options for design support. The first is OligoArchitect Online, a software design tool with a wide range of options. If the design requires a specialized capability, the second option is to request the design via OligoArchitect Consultative, utilizing the assistance of our expert molecular biologists.
- Protocol: FFPE Tissue
Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases. Since the archived DNA is usually available in limited quantities, amplification of the samples is essential.
- Quick Reference Guide: ProbeFinder