Merck
ラボ用ラベル
ラボでの使用およびサンプル管理用のラベルには、サンプルの種類、容器のサイズ、保管条件、および用途に基づいた特別な要件を記載します。ラボ用サンプルのラベリングには、溶媒適合性や、冷凍および凍結保管中に接着性を維持する能力など、多くの課題があります。ラボでの研究ラベリング専用に設計されたシステムは、ラボ特異的な記号、自動的なシリーズ番号、および組み込みバーコードを作成でき、お客様の用途に合った機能を確実に提供します。MilliSentials™ Labラベリングシステムは、融通のきくラボグレードラベル、コンパクトなWi-Fi対応プリンター、および注文設計のラボ用ラベリングソフトウェアを備えた完全なラボ用ラベリングソリューションを提供します。CRYO-BABIES®、CRYO-TAGS®、および凍結保管用のFreezerbondz™、ほとんどの侵襲性の化学物質に耐性のあるTOUGH-TAGS®などの特異的なラベルは、貴重なサンプルをいつでも特定できるという自信を与えてくれます。  
ラボでの使用およびサンプル管理用のラベルには、サンプルの種類、容器のサイズ、保管条件、および用途に基づいた特別な要件を記載します。ラボ用サンプルのラベリングには、溶媒適合性や、冷凍および凍結保管中に接着性を維持する能力など、多くの課題があります。ラボでの研究ラベリング専用に設計されたシステムは、ラボ特異的な記号、自動的なシリーズ番号、および組み込みバーコードを作成でき、お客様の用途に合った機能を確実に提供します。MilliSentials™ Labラベリングシステムは、融通のきくラボグレードラベル、コンパクトなWi-Fi対応プリンター、および注文設計のラボ用ラベリングソフトウェアを備えた完全なラボ用ラベリングソリューションを提供します。CRYO-BABIES®、CRYO-TAGS®、および凍結保管用のFreezerbondz™、ほとんどの侵襲性の化学物質に耐性のあるTOUGH-TAGS®などの特異的なラベルは、貴重なサンプルをいつでも特定できるという自信を与えてくれます。  
詳細はこちら
MilliSentials™ Labラベリングシステム
  • MilliSentials™ Labラベリングシステムは、ラボ用サンプルのラベリングの完全なソリューションを提供します。ラボグレードラベルは、−196°C(液体窒素)から100°C(沸騰水)の温度および過酷な化学溶媒(エタノール、DMSO、キシレンなど)に耐えることができます。また、ラベルはチューブ、クライオバイアル、ペトリ皿、細胞培養プレート、試薬ボトルなど、さまざまな実験容器にわたり1つのサイズで収まるようミシン目が付くように設計されています。カスタムソフトウェアは、ラボ容器用にあらかじめ作成したラベルテンプレートを特徴とし、ラベルを保存して迅速に繰り返し印刷できます。また、大規模なバッチ印刷用のスプレッドシートアップロード機能も特徴として備えています。 
  • CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® 極低温ラベルは、−196°Cから80°Cの温度に耐えることができます。また、バイアル、マイクロチューブ、フリーザーボックス、マイクロプレート、細胞培養プレート、プラスチック製のバッグ、および液体窒素やフリーザー保管用のその他の容器に合うサイズで利用でき、ドライアイス上でサンプルを処理する場合にも利用できます。 
  • TOUGH-TAGS®は、有機溶剤、アルコール、苛酷なまたは腐食性の化学物質への直接的ばく露や浸漬に耐えることができる耐薬品性ラベルです。TOUGH-TAGS®ラベルは、沸騰水浴とオートクレーブなどの−40°C~121°Cの温度に耐えるため、オートクレーブ滅菌が必要な材料の識別に役立ちます。また、金属、ガラス、プラスチック容器用の高性能接着剤付きで製造されます。 
  • 印刷ソリューションは、サンプル管理と在庫追跡用に設計されており、お客様のラボ管理ワークフローに組み込めます。 
  • さまざまなテープがラボでのサンプル、機器、および材料の識別に利用でき、色分けと利便性のために種々の色、サイズ、構成で利用できます。 
  • また、エタノールおよびアルコール耐性マーカー、極低温マーカーや、さまざまな色の耐水性マーカーなど、種々の実験用途に使用するマーカーも取り揃えています。