Merck
ラボ用サンプル採取
効率的な実験室運営には、試料管理が不可欠です。試料の採取・保管ソリューションは、試料の種類、用途、取り扱い上の要件に基づいて選択する必要があります。スマートなソリューションは、試料の識別、追跡、回収を容易にするだけでなく、利便性と安全性を考慮した人間工学に基づいたデザインも備えています。当社は、試料を保護し、実験室の保管ニーズを満たすため、バイアル、チューブ、ボトル、バッグ、プレート、ラック、シーリングフィルムなど、さまざまな試料保管および実験室用保管ソリューションを提供しています。 また、効率的な検体採取のために、ピンセットや鉗子、実験用スパチュラやスプーン、セルリフター、スプレッダー、ストレーナーなどもご用意しています。   
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
バイアル
バイアルは、検体の採取、保存、輸送に使用でき、検体の保存や回収に適したさまざまな材質、サイズ、形状、およびキャップが用意されています。ガラス製のバイアルは高温に対する耐性が高く、一般的に化学的に不活性であるため、強力な洗剤や溶剤との相性も良好です。プラスチック製のバイアルは割れにくく、化学的相性やオートクレーブ滅菌の適性を高めるために、いくつかの材質から選択可能です。 どちらのタイプのバイアルも、滅菌済みと非滅菌のものが用意されています。バイアルには、サンプルを容易に確認できる透明なものや、光に敏感なサンプル用に琥珀色のガラスや着色プラスチックで作られたものがあります。着色されたキャップにより、サンプルを素早く識別することができます。
チューブ
チューブは、固体または液体の試料の採取、輸送、保存、および試験に使用されます。汎用として設計されたチューブもある一方、試験管、培養管、遠心分離管、マイクロ遠心管、PCRチューブ、クライオチューブなどの用途特化型チューブは、特定の温度、耐力、無菌性、および化学的適合性の要件を満たすように設計されています。 耐久性や不活性性、その他の特性に基づいて、ガラス製やプラスチック製のさまざまな種類のチューブ素材から選択できます。丸底チューブや円錐底チューブは、試料の回収率を高めることができます。利便性や安全性のニーズに応じて、使い捨てタイプと再利用可能なタイプが用意されています。スクリューキャップは、漏れやこぼれを防ぐ上でさらなる安全性を提供します。プラグ式キャップやスナップ式キャップは、チューブの取り扱いを容易にします。
ボトルは、化学薬品、溶媒、その他の液体の保存に最もよく使用され、回収、安全性、保管のニーズに合わせて特定の形状が用意されています。ボトルは、不活性性を重視してガラス製のものや、化学的適合性が異なる様々なプラスチック製のものがあります。透明なガラスや天然のプラスチックは、最大限の視認性を確保します。光に敏感な物質には、琥珀色のガラスや不透明なプラスチックが推奨されます。ボトルには使い捨てタイプや、必要に応じて再利用できるようオートクレーブ処理や洗浄が可能な素材で作られたものがあります。
Whirl-Pak®滅菌済みサンプリングバッグは、食品・飲料、乳製品、水、医療、獣医、環境、土壌、産業分野に加え、表面、法科学、遺伝学、生物医学、製薬分野のサンプリングに最適です。Whirl-Pak®バッグは60年にわたり専門家から信頼されてきたサンプリングバッグであり、耐穿刺性の閉鎖タブ、保証された無菌性、識別しやすさ、そして信頼性の高い漏れ防止構造を備えています。
ピンセットとスパチュラ
実験用ピンセットや鉗子は、実験室をはじめとするさまざまな作業環境において、小さくて繊細な物体を把持・操作するのに役立つ小型の道具です。ピンセットや鉗子には、さまざまなサイズ、形状、デザインのバリエーションがあります:
  • 先端が尖ったもの、鈍いもの、丸みを帯びたもの、湾曲したもの、角度のついたもの、あるいは平らなもの
  • グリップ力を高めるための、滑らかな内面またはギザギザの内面
  • はさみ型のハンドル付き
  • 精密作業用に寸法が規定されたもの
  • グリップ力を高めるために、ハンドルや先端がフォームやシリコンで覆われているもの
  • 先端の位置を揃えてよりしっかりと把持できるよう、自動閉鎖/ロック式のガイドピンを装備
  • 汚染、傷、またはデリケートな試料の損傷を防ぐ不活性PTFEコーティングを施しています
スパチュラには、化学固体、粉末、顆粒、その他の材料を砕く、削り取る、拾い上げる、移し替えるために設計された、さまざまなサイズとスタイルの製品が用意されています。実験用スパチュラは、長さの異なるハンドルで製造されており、用途に応じて、片方または両方の先端が、さまざまな形状やデザインの加工された先端に成形されています。
ラック
ラックは、各種ガラス器具、実験器具、その他の物品を支え、整理し、保管するために使用されます。 実験用ラックには、ピペット、試験管、マイクロチューブ、バイアル、ペトリ皿、マイクロプレート、その他の実験器具用のものがあります。ラックは、無塗装またはエポキシ樹脂コーティングされた金属、木材、各種プラスチックなど、さまざまな素材で作られています。試験管やマイクロチューブ用のラックには、特定の管径に対応できるよう、さまざまなサイズの開口部が設けられています。 
マイクロプレート
マイクロプレートは、試料の保存、生化学的および細胞学的アッセイ、ならびに分析法に使用されるマルチウェルプレートです。処理、インキュベーション、または保存の際には、蓋、フィルム、テープ、キャップ、またはマットを使用してプレートを密閉することができます。プレートの選定は、以下の点に基づいて行う必要があります:
  • 材質:マイクロプレートは通常、ガラスまたはプラスチックでできています。ガラス底のマイクロプレートは優れた光学特性を有しており、通常はハイコンテンツ細胞イメージング用途に限定して使用されます。プラスチック底のプレートは、さまざまな蛍光法、比色法、細胞培養、および細胞イメージング用途に使用できます。シクロオレフィン製プレートは、細胞の付着を促進すると同時に、ガラスと同様の光学特性を備えたポリマーでできています。
  • ウェル数:処理能力や必要量に応じて、24ウェル、96ウェル、384ウェル、1536ウェルのフォーマットが用意されています。
  • ウェル形状:丸底ウェルは、混合を確実に行い、必要に応じてサンプルの回収を容易にします。イメージング用途には、平底プレートが必要です。
  • プレートの色:黒色のプレートは、バックグラウンドの燐光や自家蛍光を低減するため、蛍光および高信号発光アプリケーションに一般的に使用されます。白色のプレートは、時間分解蛍光および低信号発光アッセイに使用できます。透明底のプレートは、底面からの測定や顕微鏡による観察を可能にします。
  • プレートのコーティング:プレートには、無菌化や低タンパク質結合のために前処理が施されたもの、あるいは細胞付着を促進するためにコラーゲン、ポリ-D-リジン、その他の分子でコーティングされたものが用意されています。