form
solution
Quality Segment
usage
sufficient for ≥600 reactions
feature
PCR Additives
concentration
100 ×
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
red
input
crude DNA
solubility
water: soluble
storage temp.
2-8°C
General description
SigmaのqPCR(定量ポリメラーゼ連鎖反応)用参照色素はリアルタイムPCRに用いる専売の色素です。リアルタイム検出にSYBR Green、分子プローブ、または二重標識プローブケミストリを使用する場合、反応データの標準化に使用されます。 本参照色素は100倍濃縮液として供給され、最大励起および発光スペクトルはそれぞれ586 nmおよび605 nmです。ROX参照色素の機器設定は、qPCR用参照色素の測定においても問題ありません。
Application
Other Notes
定量PCR参照用色素は、研究開発用途に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves