蒸気密度
1.03 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1.45 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
95.0-100.5%
フォーム
pellets
自己発火温度
572 °F
品質
meets analytical specification of DAC
expl. lim.
73 %
テクニック
NMR: suitable
不純物
residual solvents, in accordance
<0.1% sulfated ash
10 ppm heavy metals (as Pb)
mp
120-170 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
in accordance for appearance of solution
suitable for acidity or alkalinity (complying)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16005-6X1KG-R:
16005-25KG-R:4548173296661
16005-1KG-R:4548173296654
16005-VAR-R:
16005-BULK-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック