Merck
NMR用溶媒
液体分注用マルチチャネルピペッティング
核磁気共鳴(NMR)スペクトル法は、分子の構造および特性を調べるために用いる強力な分析技術です。NMR実験では、溶媒がスペクトルで観察される化学シフトやピーク強度に影響を与える可能性があるため、溶媒の選択は非常に重要です。NMRにおける溶媒ピークは、使用した分析物よりも高い化学シフトで現れます。
重水素化NMR用溶媒
NMR実験は通常、テトラメチルシラン(TMS)を標準物質として、重水素化溶媒を使用して行われます。重水素化溶媒ではプロトンが重水素に置き換えられているため、NMRスペクトルの分解能が大幅に低下します。そのため、重水素化溶媒は、分析物と同じスペクトル領域ではNMRシグナルを発生しません。この特性により、スペクトルの分解能と解析を向上させることができます。
NMR分光法における重水素化溶媒の使用は、溶媒自体のシグナルによる干渉を防ぐために不可欠です。重水素化溶媒には、水素原子ではなく重水素原子が含まれています。重水素の核スピン(スピン-1)は水素(スピン-1/2)とは異なるため、重水素化溶媒に由来するシグナルはNMRスペクトルとは別の領域に現れ、溶媒ピークまたはロックピークと呼ばれます。
重水素化クロロホルム(CDCl₃)
CDCl3は、多くの有機化合物を溶解でき、分析後に単純な蒸発によって簡単に回収できるため、プロトンNMRで最も一般的に使用される溶媒です。その化学シフトは、内部標準物質としてテトラメチルシラン(TMS)を基準とした場合、通常7.26 ppm付近に認められます。
重水素化ジメチルスルホキシド(DMSO-d₆)
DMSO-d6は、ペプチド、タンパク質、炭水化物(単糖、オリゴ糖、複合多糖を含む)、核酸、脂質、およびその他の代謝産物のNMR溶媒として使用されます。化学シフトは通常2.5 ppm付近に認められます。
重水素化メタノール(CD₃OD)
NMR分光法では、実験の特定の要件に応じて、さまざまな濃度の重水素化メタノールが使用されます。
重水素水(D₂O)
重水素水は、NMR実験において、サンプル内の水素原子が関与するプロトン交換または速度論的プロセスを調べる場合に特に有用です。
重水素化アセトン(アセトン-D6
重水素化アセトンは、プロトン(1H)および炭素(13C)NMR分光法に適しています。プロトン核と炭素核に対して異なる共鳴を提供し、有機分子内のさまざまな官能基の化学シフトと結合パターンの分析を可能にします。
テトラヒドロフラン-d8(THF-d8
重水素化テトラヒドロフランは、重水素化溶媒に存在する残留プロトンに敏感なサンプルのNMR溶媒として一般的に使用されます。