アッセイ
97%
形状
powder
組成
Degree of hydration, 3-5
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
105 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[V++].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.V/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
InChI Key
DKCWBFMZNUOFEM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
VOSO4とアントラキノン-2,7-ジスルホン酸を酸化還元対として使用して、水性有機レドックスフロー電池(AORFB)スタックを調製できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
233706-BULK:
233706-VAR:
233706-100G:
233706-25G:
233706-500G:
233706-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)