Merck
無機触媒
クロスカップリング反応用Pd EnCat<sup>™</sup> 触媒のバイアル
不均一系触媒としても知られる無機触媒は、金属とその酸化物を含み、多孔質材料を担体とし、天然の触媒である酵素の精巧な機能を模倣します。反応物は、吸着によって金属表面の活性部位と結合します。そのため、金属表面に活性部位が十分に存在することが重要です。その表面積の大きさから、炭素、シリカ、アルミナなどの多孔質材料が担体として選ばれます。表面積が増加すると、活性部位の数が増えるため、触媒活性も増加します。 
無機触媒は、産業分野や研究分野における多くの合成反応で重要な役割を果たしています。これらの触媒は、出発物質や必要な反応終了後の生成物とは異なる相に存在するため、除去やリサイクルが容易です。そのため、無機触媒は工業生産やバルク生産にとってきわめて価値が高いものとなっています。しかし、有機触媒や配位子とは異なり、不均一系触媒の最適化は容易ではありません。 
詳しくはこちら
不均一系触媒を用いる反応の中には、合成および非合成の化学で中心的な存在となった反応があります。これらの反応のいくつかについては説明しましたが、これらには開発した研究室に因んだ名前が付けられています。例えば、Stille反応、Buchwald-Hartwig反応、根岸反応、Heck反応、宮浦-鈴木反応、薗頭反応などが挙げられます。
私たちは、炭素、シリカ炭酸カルシウムに担持した白金パラジウムルテニウムロジウムなどの無機触媒を豊富に取り揃え、お客様の研究用途のあらゆるニーズにお応えします。以下のキーワードでチェック可能です。