Merck
470279
Sigma-Aldrich
塩化ビスマス(III)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
トリクロロビスマス, ビスマストリクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BiCl3
CAS番号:
分子量:
315.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
反応適合性
reagent type: catalyst
core: bismuth
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
470279-BULK:
470279-5G:
470279-25G-PW:
470279-VAR:
470279-5G-PW:
470279-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yunqing Zhu et al.
ACS nano, 8(5), 5022-5031 (2014-04-09)
Homopolymers have been considered as a nonideal building block for creating well-defined nanostructures due to their fuzzy boundary between hydrophobic and hydrophilic moieties. However, this unique fuzzy boundary may provide some opportunities for fabricating functional nanomaterials. Presented in this paper
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。