製品名
mPEG10K-Propionaldehyde, average Mn 10,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 10,000
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: N-terminal amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Methoxy PEG Propionaldehyde. N-terminal amine reactive PEG; reacts at pH 5-8 in the presence of a reducing reagent.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA3033-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Xue, X., et al.
Process. Biochem., 49(7) (2014)