Merck
SYNA921420
Synthware vacuum or inert gas adapter
male joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware 921420, glass vacuum adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
male joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A921420
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Synthware vacuum or gas inlet adapter. Allows for flexible tubing to be connected to apparatus for introduction of vacuum or pressure. Hose connection (8 mm O.D.) is at a 90 degree angle to the standard taper inner joint (14/20).
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)