ガラス製品
実験室化学は、化学物質を混合、分離、濃縮、封入または操作するためのガラス製品と望ましい反応条件を作り出す環境に大きく依存しています。アンプルからメスフラスコや完全な蒸留システムに至るまで、お客様の分析ニーズに合ったAldrichTMの化学実験用ガラス製品を取り揃えています。私たちのガラス製品を是非ご覧ください。きっとお客様のニーズを満たすものが見つかるでしょう。
主な製品カテゴリ
一般的な実験用ガラス器具
お客様のニーズがブランド(Pyrex®、Corning®)またはアプリケーション(蒸留用ガラス製品)に関するものかどうかに関わらず、私たちが最高品質のガラス製品を提供していることを確信できるでしょう。
さまざまなサイズと容量のガラス製品を幅広く取り揃えています。
- 通常の実験作業では、注ぎ口の付いた、標準的な厚さが均一のホウケイ酸ガラス製平底ビーカー(目盛り付き・目盛りなし)が最適です。
- Aldrich™の一般用メスシリンダーは、透明ホウケイ酸ガラス製で、安全のために六角形のベースがついているため、実験台から転がり落ちる心配がありません。
- 中性ガラス製のデシケーターは、壁が厚く、すりガラス状のフランジ、穴の開いた陶器製の底板とフタがついており、基本的な実験アプリケーションに適しています。
- 液体の分注に便利な注ぎ口のついたホウケイ酸ガラス皿(オプション)を結晶皿として使用できます。また、再利用とオートクレーブが可能なソーダ石灰ガラス製の透明なペトリ皿(本体とフタのセット)も取り揃えています。
- 以下の各種ホウケイ酸ガラス製のフラスコでは、さまざまな容量を取り揃えています:三角フラスコ、吸引ろ過フラスコ(ブフナーロートおよびGoochるつぼを使ったろ過用)、沸騰フラスコ(丸底および平底)、ポリエチレン製ストッパー付きメスフラスコ。
- ホウケイ酸ガラス製の試験管は、丸底の培養用試験管(フェノール樹脂製の黒キャップ付き)と再利用可能な丸底試験管(縁なし)の2種類があります。
- メスピペットは、再利用可能で、使いやすいように容量を示す白線のついた、ホウケイ酸ガラス製のピペットです。
- メンブレンフィルター用の透明なホウケイ酸ガラス製の装置には、空気、水および廃水分析用の47 mm紙フィルターとナイロンメンブレンが多く用いられます。
- 新しいAldrich™エッセンシャルガラス器具の製品には、お客様がSigma-Aldrich®ブランドに期待する高い品質基準に従って製造されたさまざまな日常使用の実験器具が含まれています。ビーカー、ボトル、メスシリンダー、デシケーター、皿、フラスコ、およびチューブは、耐久性、精度、および信頼性を得るために高品質のホウケイ酸ガラスで作られています。容積測定用ガラス器具は、世界市場に供給するためにASTM基準とISO基準の両方に準拠して製造されています。
- PYREX®ガラスは、比類ない強度と安定性、卓越した透明性と優れた耐薬品性を有し、最も厳しい実験室環境にも耐えることができ、100年以上にわたり化学者や研究者にとって不可欠なパートナーとなっています。
- DWK KIMBLE®は、33の膨張ホウケイ酸ガラスとソーダライムから作られた不可欠なガラス器具と特殊製品を特徴としています。頑強なデザインで透明度が向上したガラスメディアボトル、耐久性のある容積測定広口フラスコ、マイクロスケールとマクロスケールのガラス器具キット、透明ガラスチューブ、および使い捨てのホウケイ酸ガラス培養チューブなどがあります。
- DWK DURAN®ホウケイ酸3.3ガラスは、一貫性の高さ、再現性のある品質、非常に高い耐薬品性、不活性挙動、透明性、高い使用温度、最小限の熱膨張、および高い耐熱衝撃性で注目に値します。DURAN®ガラス器具は、製薬業界での使用に適したUSP/EP/JPタイプ1の中性ガラスの要件に準拠しています。
- DWK WHEATON®は、ガラスおよびプラスチック容器の製造とカスタマイズにおいて数十年の経験を有する、科学、産業、および包装用途向けのプレミアム容器ソリューションの傑出したブランドです。
- Ace Glassは、プレミアム科学ガラス器具、実験装置、ガラス器具の製造におけるリーダーであり革新者です。
- BRAND®は、液体処理およびライフサイエンス向けのシンプルで、扱いやすい効率的なガラス器具を設計しています。BLAUBRAND®容積測定機器は、ほぼすべての化学物質に対して高い耐性を持つガラスで作られており、高度な技術的完成度を示しています。この技術的完成度は、精度を長持ちさせるための不可欠な前提条件です。BRAND®のプレミアム品質の「ドイツ製」ガラス器具は、世界中のラボで品質の基準になっています。
- Synthware®Glassは、高品質の有機合成ガラス器具を提供しています。ガラス器具はすべて33膨張ホウケイ酸ガラスから製造されており、該当するすべてのASTM要件を満たしています。
特注ガラス器具・修理サービス
メルクのGlass Centerは、世界中の化学者のためのガラス製品の設計と製造における技術革新の拠点として機能しています。
化学分野における幅広い経験と、化学者とガラス吹き工との継続的なコラボレーションにより、ガラス製品の設計に関する独自の知見を得ることができます。Buchiロータリーエバポレーター、3つ口丸底フラスコ、ガス先細フラスコおよびCorning®のガラス製品を取り揃えています。さらに、容器(容量10 mL~100 L)、蒸留装置、ジャケット付きコンデンサー、マニホールド、シルバージャケット付きカラムおよびお客様の要件を満たす特別なアダプターのカスタマイズ作成が可能です。
時間とコストを節約するために、私たちの修理サービスをご利用ください。
特殊なニーズと設計については、Glass Center([email protected])にEメールで直接ご連絡いただくか、(米国)Tel. 414-438-3850または営業担当までお問い合わせください。
通常、納期はご注文受付後、3~7営業日です。
- 90年以上の経験を有する、私たちのマスターレベルおよびシニアレベルの職人が、アプリケーションに詳しい化学のエキスパートとチームを組んで、ガラス製品に対するお客様のニーズに応えるために設計します。
- 私たちは実験用ガラス製品を元の形状に修理することで、廃棄物を最小限に抑え、コストを削減します。
- マイクロスケールからパイロットプラントレベルまでの合成および研究において、化学者が必要とするガラス製品をカスタマイズします。