創薬スクリーニング
疾患に関与する標的タンパク質が同定され、検証されると、創薬におけるリード同定のために、低分子がその特定の標的タンパク質とどのように相互作用し、活性化または阻害するかを決定するための化合物スクリーニングが行われます。
リード化合物の発見、ひいては創薬のスピードをあげるためには、迅速で効率的なスクリーニング技術が不可欠です。ハイスループットスクリーニング(HTS)は、自動化やロボットを活用して、大量の化合物ライブラリーを迅速に分析し、最終的に医薬品候補として最適な化合物を検出します。DNAコード化ライブラリー(DEL)スクリーニングでは、大量の低分子化合物に短い固有のDNAフラグメントを結合しており、より多くの分子について、目的とする活性や機能を同時に調べることができます。構造に基づく薬物設計スクリーニングでは、in silico 技術を用いて化合物の三次元構造を予測し、ライブラリー全体を結合部位にドッキングさせ、化合物と標的タンパク質の間の立体的および静電的親和性を評価します。その後、最もスコアが高い化合物が生物学的試験に進みます。
Hit-to-Lead(H2L)研究では、ヒット化合物の薬力学、物理化学的、薬物動態学的特性を評価して、リード化合物を同定し最適化を行い、医薬品開発の潜在的な候補としてさらなる分析を行います。
関連技術資料
- 創薬スクリーニングの新手法:DNA-Encoded Library(DEL)
- テストステロンなどのタンパク同化ステロイドを使用して身体能力と運動能力を向上させることが、競技スポーツを悩ませ続けています。オリンピック選手とツール・ド・フランス参加者は日常的に検査を受けています。野球の人気選手が能力向上物質の使用を認めたという報告も耳にすることが多くなってきました。
- MyriaScreen Diversity Collection of drug-like screening compounds
- すべて表示 (7)
技術資料の検索