Merck
セプタ
白い台座の上に3つの黒いゴム製のセプタが並べられている。それぞれの一方の端がもう一方よりも太くなっているため円錐形をしており、用途や取り付け位置に応じて使い分けられるようになっている。
ガラス器具のジョイント、チューブ、ボトル、NMRチューブ、アンプル、および空気の影響を受けやすい化学反応におけるカニューレ法などへの一時的な閉鎖用として、ギザギザ付きおよびギザギザなしのセプタ、ならびにスリーブストッパーを幅広く取り揃えております。容器内の貴重な内容物を大気から保護するため、当社のセプタ製品群は、信頼性の高い気密・防湿シールを実現します。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
関連リソース
水色の背景に、さまざまな種類の白いPrecision Seal®セプタが並んでいる
プレシジョン・シール® セプタ
プレシジョンシール®セプタは、優れた再密閉性を実現するために、認証済みの天然ゴム配合から製造されています。当社のプレシジョンシール®セプタは、カニューレ挿入時や加圧下においても、ジョイント内を滑り抜けたり外れたりすることがなく、有機溶剤を取り扱う際にも使用可能です。プレシジョンシール®の長く先細りのプラグ形状は、標準的なテーパージョイントに適合し、標準的なスリーブストッパーよりも50~80%広いシール面を提供します。 プレシジョンシール®セプタの内側シール構造により、ジョイントを伝ってスリーブへ化学物質や溶剤の蒸気が移行するのを最小限に抑え、これにより、スリーブの膨潤、漏れ、または暴露による破損を防ぎます。ゴムの表面質感はすりガラスジョイントに類似しており、一度嵌合するとずれにくくなっています。当社のプレシジョンシール®セプタは、「クリーンルーム」環境下で、認定済みの単一ロットから製造されており、すべてのサイズにおいて絶対的な均一性を確保しています。 
赤、青、ベージュ色の「スバシール・セプタ」6個が、さまざまな大きさや形をなして白い背景の上に散りばめられており、握りやすさや取り付け用の突起が付いています。
サブシール・セプタ
弊社では、鋸歯状のストッパーを備えた最高品質のターンオーバー式閉鎖部材である純正サブシール・セプタを供給しています。弊社のサブシール・ゴム製セプタは様々な寸法をご用意しており、空気や湿気に敏感な化学実験に最適です。コアリングしない針で穿刺した後、ゴムが穿刺部を密閉し、容器内の内容物を大気から保護します。 また、耐熱性(連続使用で最大200 °C)に優れたサブシール・シリコーンゴム製セプタもご用意しております。これは天然ゴムに比べて耐薬品性が向上しており、滅菌用途向けにオートクレーブ処理が可能です。 
実験用フラスコに取り付けられた天然ゴム製のセプタ(スリーブストッパー)。
天然ゴム製セプタ(スリーブストッパー)
天然ゴム製セプタは、低密度の天然ゴムで作られており、弱有機溶媒や水溶液の封止に使用できます。弊社では、さまざまな寸法からお選びいただける天然ゴム製セプタをご用意しております。
その他のセプタおよび付属品
 弊社では、スリーブストッパー用セプタ、顔料フリーセプタ、セレーション付きセプタ、およびPrecision Seal®セプタキャップなど、用途に応じた幅広いセプタを取り揃えております。
当社の包括的なGCセプタ製品ラインナップと、システム内のキャリアガス圧を維持し、試料注入時のシリンジ針による繰り返しの穿刺にも耐える、漏れのないシールを実現する専用ハンドツールをご覧ください。
ディスペンサービン、ボトルやフラスコの接合部にゴムセプタを固定するのに最適な「Wrap-it tie」、およびヘビーデューティー版とエコノミー版が用意されている「Wrap-it tie」取り付けツールなど、セプタ用アクセサリーをご覧ください。