サンプルの前処理と精製のポートフォリオには、固相抽出(SPE)、QuEChERS、固相マイクロ抽出(SPME)、大気モニタリング、サンプル分解、パージ&トラップ技術、フラッシュクロマトグラフィー、LPLC用の製品が含まれます。メルクの包括的な製品群は、臨床、製薬、環境サンプルの前処理、リン脂質の除去、ダイオキシンとPCBサンプルの分析、アクティブおよびパッシブな大気サンプリング用の熱脱離チューブや吸着カートリッジなどを特徴としています。
その他のカテゴリー
Millex®(マイレクス)シリンジフィルターは、滅菌および非滅菌のタイプがあり、メンブレンの種類が豊富で、ハウジングを選ぶことができるため、さまざまな溶媒やサンプルの種類に合わせることができ、HPLC、UHPLC、溶解試験などに利用できます。
カートリッジ、ガラスチューブ、96ウェルプレート、QuEChERSチューブ(分散SPE)、オンラインSPE、およびバキュームマニフォールドなど、お客様のあらゆる科学的ニーズに合った製品を取り揃えています。
固相マイクロ抽出(SPME)は、溶媒を必要としないサンプル前処理法です。私たちのSPME製品ラインナップをご覧ください。私たちの画期的なSPME製品には、Smart SPMEファイバー、Nitinol coreファイバー、BioSPMEなどがあります。
大気・室内・職場環境中の気体・蒸気・パーティクルの検出、ばく露量測定用の高品質のエアモニタリング製品。アクティブエア・パッシブエア・ホールエアサンプリング装置、エアサンプリングポンプ、関連アクセサリーなどを取り揃えています。
EXtrelut®NTは、分液漏斗に代わって液-液抽出(LLE)を簡素化します。エマルジョンフリーのワンステッププロセスなので、取り扱いが容易で、微量金属分析に適しており、溶媒使用量を最小限に抑えます。またバッチ間で高い純度、再現性、回収率が得られます。