酸類
ライフサイエンスでは、複雑な分析から日常的なラボ作業や生産に至るまで、それぞれ固有の要望があり、それぞれ個別のソリューションが必要とされ、さまざまな規制に基づいて管理されています。製品を探す場合であっても、目的のアプリケーションが何であるか、それに付随するニーズが何であるかを検討しなければなりません。
お客様の研究をよりシンプルにするため、メルクはその多種多様な酸をアプリケーション分野に合わせて3種類のポートフォリオブランドとして提供しています。
- 分析化学用のSupelco®製品
- 研究から製造用までのSigma-Aldrich®製品
- 医薬品・バイオ医薬品製造用のSAFC®製品
それぞれのブランドは、多種多様な容量、包装材料で提供されており、提供される関連文書も異なります。幅広い製品群を紹介し、お客様のアプリケーションに最適な製品を探してください。
セクションの概要
機器分析用高純度の酸
HPLCおよびLC-MS分析におけるバックグラウンドノイズとシグナルサプレッションを最小化するため、LiChropur™は高純度の酸製品を提供しています。これらの酸は、品質管理部門が実際のアプリケーションに則したテストを実施しています。
Suprapur®およびUltrapur™製品は、無機物の微量/極微量分析のために高純度酸をお客様のニーズに合わせて提供しています。お客様のニーズが国際規格への適合、安全規制への準拠や必要量を問わず、これらの製品からきっと最適なソリューションが見つかるはずです。私たちの製品と品質管理施設は、常にお客様と同じ指針と規制に準拠しています。したがって、品質保証は最も重要です。高感度機器分析法(ICP-OES、ICP-MS、AASなど)それぞれが要求するレベルに合わせて調製した高純度の酸を提供しています。
従来の分析手法用の酸
プレミアムグレード製品として分析用に提供しているEMSURE®の酸は、すべての規制への適合が求められるラボアプリケーションの厳しい要求を満たす製品です。分析に用いるEMSURE®酸のほとんどは、ACS、ISOおよび/またはReag. Ph Eur.の要件を満たすか、それを上回っています。EMSURE®酸は世界中で入手可能な酸製品の中でも、最も厳しく幅広い製品仕様を満たし、最も広範囲なサイズと包装オプション(25 mLガラスボトル~200 L PEバレルまで)で提供されます。
そこまでの性能は必要としないまでも、非常に高レベルの品質と信頼性をお求めのお客様には分析用酸EMPARTA®をおすすめします。EMPARTA®はACSの要件を満たし、多数の分析ラボでの使用に適しています。また、EMPLURA®グレードの酸は、最も重要な仕様パラメータをすべて満たしているため、ラボ作業における調製、洗浄、製造用としての使用に適しています。
ラボにおける操作の安全性を確実に担保するため、私たちは次の革新的包装ソリューションを開発しました:ガラスボトルをPEコーティングで保護したSafebreakボトル、ボトル内で過剰圧を発生する試薬のためのSafetyCap。私たちが提供する分析用の酸を使用することにより、お客様はアプリケーションのレベルに最適な品質、より高度な柔軟性と安全性、優れたコストパフォーマンスを得ることができます。
局方分析用酸
局方分析用のEMSURE® 酸は、ACS規格やReag. Ph Eur規格などの世界中の品質基準を満たし、さらに厳しい基準を満たしています。医薬品品質管理において広く受け入れられているこれらの試薬は、監査を合理化し、バリデーションにかかる労力とコストを削減します。
厳しい規制対象の高度なラボ用途向けに設計されているこれらのプレミアムグレードの酸は、純度と安全性で最高の基準を実現します。製品には、限界値の低い広範な仕様が含まれ、包括的な分析証明書付きで提供されます。さらに、一貫したバッチ間品質を保証して、非常に困難な分析であっても高い正確さと再現性を可能にします。EMSURE® 酸 は、欧州薬局方やUSP-NFの要件に準じた分析に最適な選択肢となります。
医薬品・バイオ医薬品製造用の製品
医薬品の世界では規制が常に更新されています。市場自体の動向を見失うことなく、最新の規制に適切に追随して行くのは決して簡単なことではありません。さらに、ジェネリック製品やバイオ後続製品の市場参入が市場の緊張を増大させます。何が本当に重要なのかを知り、それに焦点を合わせる重要性がますます高まっています。品質を維持するために、正しいパートナーを得ることが重要です。
私たちは、開発からスケールアップ、製造に至るすべてのステップでお客様をサポートします。このサポートにはプロセスの最適化から規制への対応サポートも含まれます。医薬品・バイオ医薬品製造用の高品質製品群である私たちのSAFC®ポートフォリオは、厳格な品質管理に合格し、該当するcGMPガイドラインにしたがって製造されています。
Emprove®プログラムの一環として、私たちが提供する原材料には包括的ドキュメントが提供されます。この資料を参照することにより、医薬品・バイオ医薬品の規制への対応が容易となり、サプライチェーンの完全な把握とリスク軽減につながります。
容量滴定用試薬
Titripur®滴定液とTitrisol®濃縮液は、化合物を滴定法で正確に定量できるように、各種の酸を異なる濃度で提供しています。これらの製品は、高品質規格のもとで製造、分析されています。Titripur®溶液は、ISO/IEC 17025の認証を受けた検査施設で分析されています。デジタル製品のボトルには、データをシームレスに転送できるRFIDタグが貼付されています。これは容量分析の分野におけるイノベーションです。
関連製品資料
- Brochure: Empower Catalog - Inorganics & Solvents for Classical Analysis
- Brochure: SUPRAPUR® Acids and Bases
- Brochure: API Development and Manufacturing Services
- Brochure: Acids in Safe Break Bottles
- Brochure: Inorganics on Tap
- Brochure: Formulation Portfolio
- Brochure: Reliable Research Must-Haves