Merck
金属類
金属のロール
研究開発、製造、および品質管理におけるさまざまなアプリケーションに最適なグレードの金属、金属塩、金属酸化物の幅広い製品を用いることで信頼性のある結果が得られます。メルクは、厳選した原料、最先端の製造技術および厳密な品質管理により、幅広い分析アプリケーション用のプレミアムな高純度・高品質製品を提供しています。 
バッチ間で優れた一貫性が得られ、さまざまな包装サイズで入手可能で、実務に対応した純度グレードおよび仕様の卓越した製品を活用できます。
詳細はこちら
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
3つの箱が積み重なっていて、それぞれに異なるグレードの化学製品のラベルが付いている画像。一番上の箱には、紫色で「EMSURE<sup>®</sup> premium Grade」と書いてあり、真ん中の箱には水色で「EMPARTA<sup>®</sup> Standard Grade」、一番下の箱にはオレンジ色で「EMPLURA<sup>®</sup> Basic Grade」と書いてある。
EMSURE®・EMPLURA®無機試薬
分析用の包括的ポートフォリオにはEMSURE®とEMPLURA®のブランドがあり、2種類の品質グレードのさまざまな無機試薬を提供します。卓越した品質と純度により、これらの分析用製品は、優れた精度、高効率、低価格を実現します。
プレミアムグレードのEMSURE®製品は、高純度であり(99.7~99.9%)、規制に則った分析と要求の厳しい実験用途に最適です。豊富な仕様の高品質なこれらの製品により、試験条件を完全に制御でき、不確定要素を排除します。また、最新の分析法での使用にも適しています。
基本グレードのEMPLURA®製品は、ラボ作業における調整、洗浄、標準的製造工程などのアプリケーションに最適です。これらの低価格の無機製品は、最も一般的なパラメータの仕様であり、小さな包装サイズから大量サイズまで取り揃えています。
粒径45 µm未満の分析に適しているEMSURE<sup>®</sup> 亜鉛粉末の容器の画像。ラベルにはバーコード、ハザード記号、ブランド名「Supelco<sup>®</sup>」が記載されており、化学物質の性質と安全情報が示されている。
局方対応金属試薬
私たちは厳選した高品質の金属塩、金属、貴金属を提供します。これらは、局方分析に適しており、アメリカ化学会(ACS)や欧州薬局方(Reag. Ph Eur)などの国際規格の要件を満たすか、それ以上の性能を有します。「分析用EMSURE®」の高純度の金属塩、金属、貴金属(概ね99.0%超)は、微量な不純物について詳細な検査をしており、お客様のニーズに対応するためにさまざまなサイズで包装されています。
すべてのEMSURE®およびEMPLURA®製品には、包括的な分析証明書(CoA)と製品安全データシート(MSDS)が付いており、分析の安全性が得られます。EMSURE®グレード製品については、より包括的なドキュメントを提供します。