この商品について
Quality Segment
agency
ChP, JPE, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
180-260 μm (d50)
mp
160-240 °C
application(s)
continuous manufacturing
pharmaceutical
solid formulation
tableting
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Features and Benefits
- Excellent surface finishing - improve the appearance of your formulation
- Rapid preparation of coating liquids even at room temperature
- Low viscosity of coating liquids at high polymer concentration – enables reduced process times and enhanced efficiency
- Stable moisture and oxygen barrier - effective protection of moisture-sensitive APIs
Legal Information
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります。
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.
製品・ロット/バッチ番号の検索
製品番号の調べ方
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (例: T1503).
例:
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ