8.05966
Isopropyl methyl ketone
for synthesis
別名:
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone, 3-Methyl-2-butanone
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
化学式:
CH3COCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
86.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
209-264-3
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98% (GC)
bp:
93-95 °C/1013 hPa
蒸気圧:
53.33 hPa ( 19.9 °C)
おすすめの製品
蒸気圧
53.33 hPa ( 19.9 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
475 °C
有効性
6350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-9 % (v/v)
屈折率
n20/D 1.388 - 1.389
bp
93-95 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
転移温度
flash point -1 °C
溶解性
8.21 g/L
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(C(C)C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
InChI Key
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.804
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 5.6
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F
引火点(℃)
-1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体