コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
SCM301
Sigma-Aldrich
3dGRO®オルガノイド凍結培地
Optimized cryopreservation media for multiple organoids cell types.
別名:
Organoid cryopreservation medium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
詳細
オルガノイドは、自己再生、自己組織化が可能で臓器機能性を示す一次組織または幹細胞に由来する、in vitroで誘導される3D細胞凝集体です。オルガノイドは、以下の機能を提供することにより、既存の2Dモデルシステムの限界に対応しています:
一次組織と類似した組成および構造:オルガノイドには、すべての主要な細胞系譜の細胞に分化できる自己再生幹細胞(腸陰窩幹細胞など)の小さな集団が存在しますが、その頻度は生理学的条件と同程度です。
関連するin vivo条件モデル:オルガノイドはあらゆるモデル系に対して生物学的に関連性が高く、ニッチ成分や遺伝子発現を操作することができます。
長期培養用の安定した系:オルガノイドはバイオバンクとして凍結保存し、幹細胞集団の自己複製能と分化能を利用することで無限に増殖させることができます。
オルガノイドは標準的な細胞凍結技術を用いて凍結保存できますが、凍結/融解後の生存率は依然として課題です。3dGROオルガノイド凍結培地は、多様なオルガノイド細胞型(マウス腸オルガノイド、ヒト結腸および肺オルガノイドなど)に対する独自の最適化凍結保存培地です。この培地は、他の市販または自家製のオルガノイド凍結培地と比較して、高い凍結/融解後生存率を支持します。
アプリケーション
研究のカテゴリー
細胞培養
幹細胞研究
複数のオルガノイド細胞型用に最適化された凍結保存培地。
品質
外観(色):黄褐色
浸透圧:250~350 mOsm
pH:6.8~7.1
無菌試験済み:増殖なし/合格
細菌および真菌試験済み:合格
保管および安定性
3dGRO オルガノイド凍結保存培地は-20°Cで保存してください。試薬汚染の問題を避けるため、使用前に少量の作業用アリコートに分注してください。
法的情報
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCM301:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
ヒト上皮性結腸オルガノイドは、Caco-2細胞の薬物透過性アッセイの代わりに、薬物スクリーニングおよび化合物毒性試験に使用できます。
肺オルガノイドは、ヒトの肺の発生や呼吸器疾患の研究において有用な3次元(3D)モデルです。3dGRO®分化プロトコルは、4つのステップでヒトiPSCからオルガノイドを生成します。
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
すべて表示
プロトコル
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
優れた特性を有する凍結保存状態のヒトiPS細胞由来腸オルガノイドと、iPS細胞から上皮性腸オルガノイドへ分化させるための段階的なオルガノイド培養のプロトコル。
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies