包装
pkg of 50 mL
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
不純物
<2 EU/mL endotoxin
pH
7.0-7.4
詳細
後腸は横行結腸の遠位 3 分の 1 に横たわる腸管の領域で、脾弯曲部、下行結腸、S状結腸および直腸を形成します。さらに、後腸領域の内胚葉層は膀胱と尿道の上皮内膜を形成します。後腸の主な機能は、部分的に消化された食物から残った水分と栄養素の大部分を吸収することです。後腸誘導培地は、そのまま使用可能な無血清限定培地で、胚胎内胚葉細胞から CDX-2 陽性後腸内胚葉細胞への効率的な分化に使用されます。 4 日間の分化プロトコルは単純であり、複数のヒト iPS 細胞株で検証されています。 分化した細胞は、後腸内胚葉マーカーである CDX-2 を高レベルで発現します。 CDX-2 後腸内胚葉細胞は、マトリゲルに埋包し、3dGRO® ヒト結腸オルガノイド増殖培地(SCM304)で培養すると、腸管結腸オルガノイドのような特殊な系統にさらに分化させることができます。
アプリケーション
iPSC 由来の胚体内胚葉(DE)細胞から CDX-2+ 後腸内胚葉細胞への効率的な分化に使用される、すぐに使用可能な無血清培地。
研究カテゴリー:
研究カテゴリー:
- 幹細胞研究
- 細胞培養
品質
外観:澄明な液体/微粒子なし
無菌性試験:増殖なし
エンドトキシン:<2 EU/mL
pH:7.0−7.4
マイコプラズマ:陰性
機能アッセイ:>iPSC 由来 DE 細胞から分化 4 日後に 60% の CDX-2+ を発現。
無菌性試験:増殖なし
エンドトキシン:<2 EU/mL
pH:7.0−7.4
マイコプラズマ:陰性
機能アッセイ:>iPSC 由来 DE 細胞から分化 4 日後に 60% の CDX-2+ を発現。
保管および安定性
受領後は -20℃で保存してください。 使用の準備をする際に2~8℃で一晩解凍します。解凍したら、よく混ぜて少量(10 mL)を分注し、直ちに使用します。保存期間は2~8℃で最長1週間です。 再冷凍しないでください。 未使用の分注液は、-20℃で使用期限まで保存できます。
法的情報
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
試験成績書(COA)
プロトコル
優れた特性を有する凍結保存状態のヒトiPS細胞由来腸オルガノイドと、iPS細胞から上皮性腸オルガノイドへ分化させるための段階的なオルガノイド培養のプロトコル。
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.