Merck
EAGLETMMRO
Roche
EagleTaqユニバーサルマスターミックス(ROX)
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions, suitable for qPCR, suitable for RT-qPCR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
品質水準
特徴
dNTPs included
hotstart
メーカー/製品名
Roche
包装
pkg of 100 x 20 μL reactions (07260288190)
pkg of 500 x 20 μL reactions (07260296190)
pkg of 5000 x 20 μL reactions (07249926190)
テクニック
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
入力
purified DNA
検出方法
probe-based
詳細
The EagleTaq Universal Master Mix(ROX)は、すぐに使える2倍濃縮ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)マスターミックスで、定量的、リアルタイムPCR(qPCR)および定量的逆転写PCR(qRT-PCR)加水分解プローブ検出に必要なすべての試薬 (ただし、プライマー、プローブ、鋳型を除きます) が含まれています。
リアルタイムPCR機器で加水分解プローブ検出フォーマットを使用する、qPCRおよびqRT-PCR用の2倍濃縮、ready-to-useのホットスタートマスターミックスです。
EagleTaq Universal Master Mix(ROX)は、定量的リアルタイムPCR加水分解プローブ反応の実行に必要なすべての試薬(プライマー、プローブ、テンプレートを除く)を含む、ready-to-useの2倍濃縮PCRマスターミックスです。定量分析にROX標準色素を要するすべてのリアルタイムPCR機器に適した特別なROX標準色素が含まれています。
EagleTaq Universal Master Mix(ROX)にはdUTPが含まれているため、Uracil-DNAグリコシラーゼ(UNG)とともに使用して、キャリーオーバー汚染による偽陽性を防ぐことができます。
ホットスタート用試薬により、室温での反応開始が可能になります。
この堅牢な試薬により、あらゆるPCRプロトコル最適化を最低限に抑えられます
アプリケーション
EagleTaq Universal Master Mix(ROX)は、定量的、リアルタイムPCR(qPCR)および定量的逆転写PCR(qRT-PCR)に使用されています。
特徴および利点
  • EagleTaq Universal Master Mix(ROX)には、定量分析にROX標準色素を要するすべてのリアルタイムPCR機器に適した特別なROX標準色素が含まれています。
  • dUTPが含まれているため、Uracil-DNAグリコシラーゼ(UNG)とともに使用して、キャリーオーバー汚染による偽陽性を防ぐことができます。
  • ホットスタート用試薬により、室温での反応開始が可能になります。
  • この堅牢な試薬により、あらゆるPCRプロトコル最適化を最低限に抑えられます。
構成
EagleTaq DNAポリメラーゼならびにdATP、dCTP、dGTP、dUTP、MgCl2、およびROXを含む反応バッファーが含まれています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hiroto Suwa et al.
Biochemistry and biophysics reports, 8, 62-67 (2016-08-12)
Retinoic acid (RA) is a metabolite of vitamin A and has important roles in development, differentiation, and reproduction. Activin has been shown to regulate the RA pathway and affect granulosa cell (GC) proliferation, suggesting that RA is important for early
Ai Nakaoka et al.
Oncology reports, 45(4) (2021-03-03)
The precise mechanism of intercellular communication between cancer cells following radiation exposure is unclear. Exosomes are membrane‑enclosed small vesicles comprising lipid bilayers and are mediators of intercellular communication that transport a variety of intracellular components, including microRNAs (miRNAs or miRs).
James Meixiong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(21), 10525-10530 (2019-05-10)
Patients suffering from cholestasis, the slowing or stoppage of bile flow, commonly report experiencing an intense, chronic itch. Numerous pruritogens are up-regulated in cholestatic patient sera, including bile acids (BAs). Acute injection of BAs results in itch in both mice
資料
PCRマスターミックスは、多数のPCR反応チューブに分割できるPCR試薬またはRT-PCR試薬の混合物です。通常は、DNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、バッファーが含まれます。独自のマスターミックスを調製するか、市販のものを選択できます。
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
関連コンテンツ
ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)は核酸分子増幅技術の1つであり、RT-PCR、ホットスタートPCR、エンドポイントPCRを含む多くのアプリケーションで広く使用されています。
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.