Merck
EHIFIP-RO
Roche
Expand™ High FidelityPLUS PCR System
sufficient for ≤500 reactions (03300226001), sufficient for ≤2,500 reactions (03300234001), suitable for PCR, High Fidelity PCR, hotstart: no, dNTPs included: no
別名:
ハイファイPCRプラスシステム、拡張型
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
EC Number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41106300
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for ≤2,500 reactions (03300234001), sufficient for 2500 reactions, sufficient for ≤500 reactions (03300226001), sufficient for 500 reactions
feature
High Fidelity PCR, dNTPs included: no, hotstart: no
packaging
pkg of 2,500 U (03300234001 [10x250 U]), pkg of 500 U (03300226001 [2x250 U])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
General description
Expand High FidelityPLUS PCR Systemは、Taq DNAポリメラーゼと、ポリメラーゼ活性を欠く熱安定性の校正タンパク質の混合物です。
Expand High FidelityPLUS PCR Systemは、あらゆるタイプのDNAから最大5 kbのフラグメントを高い収率と忠実度で増幅するように設計されています。Taq DNAポリメラーゼ単独の場合の6倍という高い忠実度でDNAを増幅します。
Expand High FidelityPLUS PCR SystemはdUTPも取り込みます。そのため、増幅前に熱に不安定なウラシルDNAグリコシラーゼでdUTPを含むDNAを前処理することにより、交差汚染を防止できます。多数のターゲットの同時増幅に適しています。
Application
Expand™ High FidelityPLUS PCR Systemは、あらゆるタイプのDNAから最大5 kbのフラグメントを高い収率、特異性、感受性および正確性で堅牢な増幅ができるように設計されています。このキットは、新しい増幅アッセイの開発または既存のアッセイの最適化に適した製品です。
以下の用途にExpand High FidelityPLUS PCR Systemをご利用ください。
  • PCR
  • RT-PCR
  • プライマー伸長
  • キャリーオーバー予防
Features and Benefits
  • 交差汚染から保護します。
多数増幅する場合に適しています。
  • Taq DNAポリメラーゼと比べて、6倍もの高い忠実度と高い収率が得られます
。
  • 効率的にDNAを標識します。
このキットを使用して、放射性または非放射性ヌクレオチドでDNAを標識できます。
Packaging
1キットに4構成要素が含まれています
Analysis Note
各ロットについて、1.8 kbのPCR産物に特異的なヒトゲノムDNAおよびEPOプライマー、および4.8 kbのPCR産物に特異的なtPAプライマーを使用して、PCR機能試験を行います。
Other Notes
体積活性:5 U/μL
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
Legal Information
遷移金属で触媒されるクロスカップリングは、有機合成においてC-C、C-N、およびC-O結合を構築するための効率的なツールです。これまで、触媒性能を改善する最も効果的なリガンドの開発に強い関心が寄せられてきました。リガンドは、中心金属原子の安定化と活性化、および変換の選択性の微調整において重要な役割を果たします。ホスフィンは、Negishi、Suzuki、Stille、Heck、Sonogashira、およびBuchwald-Hartwigクロスカップリングなどのクロスカップリングに使用するリガンドの最も重要なクラスであることが証明されています。
Expand is a trademark of Roche
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
does not flash
引火点(°C)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)