アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]/D -25±6°, neat
光学純度
enantiomeric ratio: ~2:1
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.934 g/mL at 20 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
49598-50MG:
49598-BULK:
49598-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)