ファイトケミカル標準物質
私たちは、広く使用されている薬用植物の主成分、一般的なマーカー、毒性成分など、2,000品目以上の単離された植物成分を提供しています。このポートフォリオには、アルカロイド(広範なピロリジジンアルカロイドを含む)、イソプレノイド(テルペン)、フラボノイド、フェニルプロパン、キノン、タンニン、グルコシノレートなどの天然化合物クラスが含まれます。
以下では、一般的な医療用サプリメント・ハーブ系サプリメントの植物の一部を属別にご覧いただけます。リンクをクリックすると、化学マーカー標準物質、植物標準物質、抽出物標準物質、または対応植物の認証標準物質ミックスの対応リストにアクセスできます。
セクションの概要
関連製品資料
- Flyer: Stevia - Extract Reference Material
Analysis of Steviol Glycosides using HPTLC
- Brochure: Phytochemical Standards
Analytical standards and certified reference materials for constituents of medicinal plants.
- Flyer: Botanical Extracts
Now with HPTLC Fingerprint profiling.
- Flyer: Botanical Reference Materials
Discover our extensive portfolio of botanical reference materials.
- BotaniCERT® Botanical Reference Materials
Increase accuracy and efficiency of your identity and authenticity assessment of plant materials
認証標準物質
ファイトケミカル標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034の認定を受けて製造されており、SIによる追跡が可能です。認定およびトレーサビリティについての詳細はこちらをクリックしてください。
メルクのファイトケミカルの純標準物質(CRM)には、TraceCERT™ブランドの製品、さらにはISO 17034認定かつUSP、EP、BPなどのさまざまな薬局方公定書基準にトレーサブルな二次医薬品標準物質が含まれます。
さらにメルクでは、チョウセンニンジン、イチョウ、ショウガ、カバ、アシュワガンダ、エキナセア、オオアザミ。緑茶などの広く使用されている薬用植物の多成分認証標準物質(CRM)溶液も提供しており、利便性と費用対効果を追求しています。これらのCRM溶液には、対応する植物の成分が含まれています。
また、カンナビス試験に適したテルペンのCRMミックスも提供しています。
PhytoLab社標準物質
PhytoLab社は、広範囲にわたって論文で使用されている天然物標準物質の世界的に有名なメーカーです。私たちは、PhytoLab社のパートナーとして1,400品目以上の標準物質を提供しています。PhytoLab社の製品には、製品の同一性と割り当てられた純度を確認するための詳細な製品文書が含まれています。また、製品の正確な重量が内側バイアルのラベルに印刷されているため、直接溶解でき、物質の損失を防ぐことができます。
HWI社標準物質
HWI Pharma Services GmbHと共同で、植物性医薬品の品質管理、工程内管理、安定性試験に使用される一次および二次標準物質を提供しています。私たちは、HWI Pharma Services GmbHが製造および認証した標準物質を総代理店として提供しています。各標準物質には、クロマトグラフィー純度とqNMRで割り当てられた含有量を含む分析レポートが付属しています。
Botanicert植物標準物質
BotaniCERTTM植物標準物質も広範に取り揃えています。BotaniCERT™のフライヤーもご覧ください。これらの製品は、官能検査基準、巨視的・微視的試験、HP-TLC・HPLCフィトケミカルフィンガープリント、PCRによる遺伝子マーカーにより認証された植物や植物の一部(葉、根、根茎、果実、花、種など)のサンプルです。2つまたは3つのマーカー(ITS、matK、rbcL)とともに提供され、DNA配列が報告されています。
BotaniCERT™証明書の例はこちらでご覧いただけます。
植物抽出物
薬用植物の分析・研究用の標準として使用できるように設計された一連の植物抽出物の標準物質を提供しています。HWI Pharma Services社とNIST社の製品などを取り揃えています。HWI社の製品では各抽出物の特徴的な成分の同一性を確認し、分析標準との比較によりクロマトグラムのピークが割り当てられています。1つまたはいくつかの主要成分に加えて、定量的な値も示されています。