農薬標準物質
農薬は、何らかの有害な生物を防御、駆除、撃退または沈静化することを意図した化学物質や生物学的因子(ウイルス、細菌、抗微生物剤、消毒剤など)、またはこれらの混合物です。昆虫、げっ歯類、雑草、細菌、植物病原菌、軟体動物、線虫(回虫)、カビや真菌、および特性を破壊し不快の原因となり、疾患を拡大または疾患の媒介となるあらゆる微生物など、ターゲットとした有害な生物を駆除するために適用します。
最終的に、これらの農薬の残留物が大気、土壌、水および食品中に蓄積することがあります。私たちの農薬標準物質によって、国内および国際的な規制に従い、土壌、水および食品の品質を正確にモニターできます。
注目の製品:
関連製品資料
- Application Note: Analysis of Fipronil in Eggs
- Application Note: UHPLC-MS/MS Analysis of Polar Pesticides on the Supel™ Carbon LC Column
- Workflow for Pesticide Analysis in Cannabis
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
- Brochure: Methods for Analysis of the California List of Pesticides in Cannabis (Analytix Reporter)
- Analysis of California Cannabis List of Pesticides, Mycotoxins, and Pyrethrins Using Ascentis® Express Biphenyl Column
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
- Flyer: Food Alert — Fipronil in eggs and egg containing products
- Flyer: Pesticide Reference Materials for Water Testing
- Flyer: Pesticide Reference Material for Food Testing
- Flyer: Analysis of Banned and Other Neonicotinoids from Plant Material
- Flyer: TraceCERT® Pesticide CRMs
- Brochure: Gas Chromatography Tools for your workflow
農薬の分析用標準試薬グレード(PESTANAL®シリーズ)
PESTANAL®農薬分析用標準試薬は、ルーチン分析やスクリーニング試験に特化してデザインされており、多様な未希釈および溶液標準物質から選択できます。未希釈農薬リストには、親化合物とともに代謝物も含まれています。高い透明性を確保するため、試験成績書(COA)には使用期限とともに製品クロマトグラムも提供しています。
同位体標識農薬
分析対象の欠如による溶媒効果および結果のバイアスの測定には、同位体希釈質量分析(IDMS)が適用されることが多いです。この技術は、同位体標識化合物と非標識アナログの物理特性が同じであることを利用しています。これらは、同位体標識アナログでのワークアップ処理前にサンプルを添加することで、質量分析で識別できるため、ワークアップ中の物質の損失を簡単に測定し、補填することができます。13C、15NまたはDで標識した未希釈および溶液の標準物質のポートフォリオは拡充されています。
農薬標準物質グレード
私たちの農薬標準物質グレードは、ISO/IEC 17025のもとで認証され、定量NMR法(qNMR)またはマスバランス法を用いて特性値を示しています。したがって、これらの標準物質により、正確かつトレーサブルな測定結果が得られます。
農薬認証標準物質グレード(TraceCERT™シリーズ)
TraceCERT™製品の農薬CRMは、現在ラインナップを拡充しています。これらはISO/IEC 17025およびISO 17034のもと認証され、米国国立標準技術研究所(NIST)の標準物質(SRM)に対してトレーサブルです。これらは、キャリブレーション標準物質、内部標準物質、サロゲート標準物質、スパイク溶液、またはラボの管理サンプルとして利用可能です。また、これらの農薬は未希釈および、単一溶液、多成分混合溶液として利用できます。
農薬代謝物
現代の農薬はいったん適用されると、物理化学的および生体内の変化によって、急速に分解する傾向があります。結果として、サンプル中で残留農薬が検出されない、または極めて低濃度でしか検出されない可能性があります。農薬の過去の使用を記録するには、農薬の代謝物をモニターすることが重要です。私たちの農薬代謝物ポートフォリオには、各種形態(未希釈、溶液)で利用できる、さまざまな品質グレード(分析用標準試薬、標準物質、認証標準物質)が含まれています。