製品名
塩酸, ACS reagent, 37%
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for GB 5009.253-2016, suitable for SM 5210
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
assay
36.5-38.0% (ACS specification), 37%
form
liquid
impurities
≤1 ppm free chlorine
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment
bp
>100 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.18 g/mL at 20 °C
anion traces
bromide (Br-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤1 ppm, sulfite (SO32-): ≤1 ppm
cation traces
As: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.2 ppm, NH4+: ≤3 ppm, heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
用途としては以下があります:
- 一般的なラボでの使用
- 一般的な化学合成
- 精製
- クリーニング
Application
- 高温での高性能 HCl 吸着の実現: この研究では、塩酸溶液を使用して堅牢な Ca-Mg-Al 混合酸化物を合成する方法を実証しています。これらの材料は、酸性ガスを吸着するための環境用途で非常に重要であり、大気汚染に対抗するソリューションの開発における塩酸′の役割を示しています(Cao et al., 2024)。
- 軟鋼の持続可能で環境に優しい腐食防止: ここでは、塩酸を使用して、環境に優しい新しい腐食防止剤をテストします。これは、化学的な攻撃に対して材料の完全性を維持することが極めて重要な産業では極めて重要であり、革新的な材料科学アプリケーションにおける塩酸′の役割を強調しています(Rizi et al., 2023)。
- ホウ酸亜鉛前駆体からの酸化亜鉛ナノロッドの合成: この研究では、スーパーキャパシタアプリケーションに重要な酸化亜鉛ナノロッドの合成に塩酸を使用しています。これは、ナノ材料研究における塩酸の重要な役割を強調し、エネルギー貯蔵技術の限界を押し広げています(Lefdhil et al., 2023)。
- 植物組織中のシリコンの改善された消化および分析手順: 塩酸は、シリコン含有量分析のために植物組織を消化するために使用され、農業および生物学研究の方法論を強化します。このアプリケーションは、正確な化学処理を必要とする科学的研究における塩酸の重要性を反映しています(Langenfeld and Bugbee, 2023)。
- O-トシルオキシβアミノプロピオアミドキシムの N-N(+)結合形成分子内環化とイオン交換反応: この研究では、塩酸が有機合成において重要な役割を果たし、医薬化合物開発におけるその汎用性を実証しています。この研究は、医薬化学において極めて重要な複雑な有機化合物の合成に関する洞察を提供します(Kayukova et al., 2023)。
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩酸
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
保管分類
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
適用法令
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
320331-2.5L:4548173134758 + 320331-6X500ML:4548173134789 + 320331-500ML:4548173134765 + 320331-6X2.5L:4548173134772
jan