About This Item
77 mmHg ( 20 °C)
おすすめの製品
グレード
Laboratory Reagent
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
9 %
蒸発残留物質
≤0.005%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
溶解性
ethanol: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI Key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Direct Extraction and Determination of Free Nicotine: Highlights the use of cyclohexane as a solvent in the analytical processes for detecting harmful substances in environmental samples(Li et al., 2024).
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C100307-4X2.5L:
C100307-150KG:
C100307-2L:
C100307-5L:
C100307-4X5L:
C100307-25L:
C100307-10L:
C100307-1L:4548174003350
C100307-18L:
C100307-6X1L:
C100307-BULK:
C100307-VAR:
C100307-2.5L:4548174003367
C100307-20L:
この製品を見ている人はこちらもチェック