Merck
A0731
Sigma-Aldrich
抗ATG5 (C-末端) ウサギ宿主抗体
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
別名:
抗Atg5 (C-末端) ウサギ宿主抗体, Anti-ASP, Anti-Apg5, Anti-Apg5L, Anti-Apoptosis-specific protein, Anti-Autophagy protein 5-like
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
分子量
antigen ~56 kDa
交差性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of mouse liver or human U87 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATG5(9474)
mouse ... Atg5(11793)
詳細
ATG5は、double FYVEドメイン含有タンパク質1(DFCP1)特異的オメガソームで局所的に検出されました。
ATG5(オートファジー関連5)はヒト染色体バンド6q21に位置します。
ウサギポリクローナル抗ATG5(C末端)抗体は、イムノブロッティングによりマウスおよびヒトAtg5-Atg12複合体を認識し、約56 kDaです。免疫ブロットによるAtg5-Atg12複合体のバンドの検出は免疫ペプチドにより特異的に阻害されます。
マクロオートファジーは通常オートファジーと呼ばれ、細胞質成分およびオルガネラのバルク分解の主要経路です。オートファジーは、すべての真核細胞で認められる進化的に保存された経路です。 少なくとも16のATG遺伝子がオートファゴソーム形成に必要であり、遺伝的スクリーニングにより酵母で同定されました。これらの遺伝子の多くで、関連ホモログは哺乳類で同定されています。Atg5はApg5としても知られており、オートファジーに不可欠な32 kDaのタンパク質です。Atg5は、ユビキチン様修飾因子であるAtg12により共有結合修飾されます。この抱合反応はATPと2つの酵素、Atg7およびAtg10を必要とし、これらはそれぞれE1-およびE2-様の酵素です。Atg12-Atg5抱合体は、Atg16と非共有結合的に相互作用します。.Atg12-Atg5-Atg16錯体はオートファゴソーム前駆体に局在しており、オートファゴソーム生成に重要な役割を果たしています。 オートファゴソーム形成におけるAtg5の役割に加え、カルパイン切断により産生するAtg5フラグメントはアポトーシス促進性を有することが報告されています。
免疫原
マウスAtg5のアミノ酸262-275に相当する合成ペプチド(N末端システイン残基)のKLH結合体。相当する配列はヒトと1アミノ酸異なっています。
アプリケーション
ウサギポリクローナル抗ATG5(C末端)抗体は免疫細胞化学および免疫組織化学(IHC)法による検出と定量のためAtg5-Atg12複合体にタグを付けるために用いられます。オートファゴソームの生成および機能において、Atg5-Atg12複合体の有無および役割を判定するプローブとして使用されます。ウサギ抗ATG5は、HEK293およびCos7細胞での免疫細胞化学の一次抗体として使用されました。細胞は、抗体処理の前に3.7%ホルムアルデヒド/200 mM Hepes溶液で固定しました。
ウサギ抗ATG5(C末端)抗体は、U2OS細胞におけるウェスタンブロッティングで使用されています。また、本抗体はCT26およびMCA205細胞を用いたイムノブロッティング法にも使用されています。
抗ATG5(C末端)抗体は免疫組織(IHC)染色で使用されています。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15 mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A0731-25UL:
A0731-BULK:
A0731-100UL:
A0731-200UL:
A0731-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ashkan Mortezavi et al.
Oncotarget, 8(19), 31765-31774 (2017-04-21)
Autophagy is a catabolic cellular process used for degradation of cytoplasmic organelles and preservation of cell viability. In this study we aimed to analyse the level of autophagy markers in benign and malignant prostate tissue and to evaluate the prognostic
Elizabeth L Axe et al.
The Journal of cell biology, 182(4), 685-701 (2008-08-30)
Autophagy is the engulfment of cytosol and organelles by double-membrane vesicles termed autophagosomes. Autophagosome formation is known to require phosphatidylinositol 3-phosphate (PI(3)P) and occurs near the endoplasmic reticulum (ER), but the exact mechanisms are unknown. We show that double FYVE
S Polager et al.
Oncogene, 27(35), 4860-4864 (2008-04-15)
The retinoblastoma pathway is often inactivated in human tumors resulting in deregulated E2F activity that can induce both proliferation and cell death. Although the role of E2F in apoptosis is well characterized, little is known regarding its putative participation in
Metastatic risk and resistance to BRAF inhibitors in melanoma defined by selective allelic loss of ATG5
Garcia F M, et al.
Autophagy, 12(10), 1776-1790 (2016)
Ying Gao et al.
Cell death & disease, 7(8), e2330-e2330 (2016-08-12)
Autophagy is an evolutionarily conserved catabolic process by which cells degrade intracellular proteins and organelles in the lysosomes. Canonical autophagy requires all autophagy proteins (ATGs), whereas noncanonical autophagy is activated by diverse agents in which some of the essential autophagy