製品名
ジヒドロストレプトマイシン セスキ硫酸塩, BioReagent, suitable for cell culture, ≥95.0% (HPLC)
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | P8804 | 525186 | P6621 |
---|---|---|---|
form lyophilized powder | form buffered aqueous glycerol solution | form solid | form lyophilized powder |
Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
specific activity ≥1,000 units/mg protein (Lowry) | specific activity ≥1,000 units/mg protein (Lowry) | specific activity ≥50 units/mg dry wt. | specific activity ≥200 units/mg protein |
foreign activity Phopholipase C (lecithinase) ≤1 units/mg protein | foreign activity Phopholipase C (lecithinase) ≤1 units/mg protein, Sphingomyelinase ≤40 units/mg protein | foreign activity - | foreign activity - |
Gene Information Bacillus cereus E33L ... BCZK3513(3026815) | Gene Information Bacillus cereus E33L ... BCZK3513(3026815) | Gene Information - | Gene Information Bacillus cereus ATCC 10987 ... plC(2749087) |
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5155-BULK:
D5155-25G:
D5155-VAR:
D5155-5G:
D5155-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)