この商品について
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
color
white
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
cation traces
Fe: ≤5 ppm
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M, ≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
suitability
suitable for Western blot, suitable for component for culture media
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPESは、種々の生物学的および生化学的プロセスにおいても優れていることが実証されています。両性的性質を有することから、タンパク質分離および解析によく用いられる等電点電気泳動法においてpH勾配を形成するための分離剤として適しています。さらに、置換アミン基の数が少ないトリスなどのバッファーと比較して、DNA制限酵素反応への干渉が最小限です。そのため、DNA操作および解析などの用途に望ましい選択肢となっています。これらの特定の用途以外にも、HEPESは免疫沈降、細胞溶解、および生細胞イメージングを含む他の多くの生物学的および生化学的プロセスに有用です。高い汎用性に加えて、優れたpH緩衝能力を示すとともに他の分子との相互作用が極めて小さいことから、HEPESはさまざまな研究領域において必要不可欠なツールとしての地位を確立しています。
Application
Features and Benefits
- 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
- 水溶性が高く、有効なpH範囲は6.8~8.2であり25°CにおけるpKaは7.5
- 金属イオン結合は無視できる
- トリスやリン酸塩などの他のバッファーより細胞毒性が低い
- 広範囲のpHにおいて安定的
- エンドトキシンおよび総好気性微生物数の試験が実施済み
- DNase、NICKase、RNase、エンドヌクレアーゼ、エクソヌクレアーゼおよびプロテアーゼフリー
Packaging
- 現行DRYPOUR®パッケージ構成は、ネスト可能な50Lドラムです。
- 25KG-DPは、標準プレパック製品で、
- 同一ドラムに少量ずつ投入し、多様な構成が可能です
- 材料の準備時間を短縮し、オペレーターの安全性を高めることで、運用効率が向上します
- 吸湿性塩のケーキングを最小限に抑えます
- 内部と外部の湿気と汚染に対する3重の保護を提供します
- この最新デザインの包装システムはケーキングを最小限に抑えるため、材料の準備に必要な時間を大幅に短縮します。
- 新型不正開封防止シール付きのPEドラム、一体型乾燥剤バッグ付きポリエチレンライナー、通気性のある内部タイベック®ライナー
- 乾燥剤バッグはポリエチレンライナーにしっかりと一体化されています
- 3重の保護により、次の2つの素晴らしい成果が得られます。
- ケーキングを大幅に軽減
- 乾燥剤による汚染リスクなし
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
H4034-25G:4548173199337 + H4034-500G:4548173199351 + H4034-100G:4548173199313 + H4034-1KG:4548173199320 + H4034-25KG:4548173199344 + H4034-6X500G:4548173199375 + H4034-50KG:4548173199368
jan